Guida alla selezione dei tubi per fluidi viscosi
Select tubing size based on flow rate and viscosity
Come utilizzare questo grafico
Esempio:
hai a disposizione un fluido da 800 centipoise che desideri pompare a 150 mL/min. Trova 150 mL/min sull’asse “portata” del grafico precedente e trova 800 centipoise sull’asse “viscosità”. Segui i due punti fino al loro punto di incontro. Il grafico mostra che i tubi L/S® 35 e L/S® 36 producono la portata desiderata. Questi tubi funzionano anche per tutte le viscosità inferiori e le portate più basse.
Considerazioni:
tutti i dati relativi alle prove di viscosità sono stati ottenuti utilizzando materiali per tubi solidi come il Norprene®, PharMed®, Viton®, e Tygon® perché queste formulazioni danno il meglio nelle applicazioni ad alta viscosità. I test sono stati eseguiti con fluidi a 21 °C (0 °F) e 0 bar (0 psig) di contropressione. Il grafico va utilizzato solo come linea guida generale e non garantisce il raggiungimento dei risultati indicati.
  • Tubi per pompe Masterflex
  • Soluzioni per pompe OEM