Ismatec: guida alla scelta dei tubi
Scegli i tuoi tubi
Per completare il tuo sistema di pompaggio Ismatec, ordina tubi a due o tre stop con codice colore o tubi nominali. Sono disponibili diversi materiali e dimensioni, così come tubi di prolunga.
Tipi di tubi
Tubi a due stop
Utilizza i tubi a due stop in cartucce di dimensioni standard e nei set di letti per tubi. Scegli tra le sette formulazioni di materiali per tubi riportate di seguito. Sono disponibili anche tubi di prolunga. Gli stop per tubi sono codificati a colori in base al diametro interno (DI) del tubo per una rapida identificazione. Gli stop mantengono il tubo alla tensione ottimale necessaria per permettere ai rulli della testa della pompa di occludere il tubo. Il risultato è un pompaggio affidabile e portate ripetibili.
Tubi a tre stop
Utilizza tubi a tre stop in minicartucce. Scegli tra le sette formulazioni di materiali per tubi riportate di seguito. Sono disponibili anche tubi di prolunga. Gli stop per tubi, codificati a colori in base al diametro interno (DI) del tubo, mantengono il tubo alla tensione ottimale necessaria per permettere ai rulli della testa della pompa di occludere il tubo. Il risultato è un pompaggio affidabile e portate ripetibili. Tre stop consentono di utilizzare due sezioni di tubo anziché una sola. Quando una sezione di tubo si affatica, una nuova sezione è pronta per l’uso.
Tubo nominale
Utilizza i tubi nominali con le pompe a cambio rapido e con il letto di tubi. Scegli tra le sette formulazioni di materiali per tubi riportate di seguito.
Informazioni sui materiali dei tubi
Materiale | Aspetto | Temperatura | Durata a 100 rpm | Vantaggi | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Incolore | da -50 a 74 °C | 300 ore | Trasparenti ed economici | Acidi, alcali e fluidi viscosi |
Tygon LFL | Trasparente | da -50 a 74 °C | 300 ore | Grado farmaceutico. La più lunga durata di flessione di tutti i Tygon | Acidi, alcali, fluidi viscosi, prodotti farmaceutici |
Silicone (polimerizzato al perossido) | Semitrasparente | da -60 a 260 °C | 800 ore | Biocompatibilità eccellente | Fluidi sterili |
Silicone (polimerizzato in platino) | Semitrasparente | da -60 a 260 °C | 800 ore | Lisciviazione molto ridotta dei composti organici | Fluidi sterili |
Norprene | Opaco, nero | da -50 a 130°C | 1400 ore | Lunga durata | Acidi, alcali, uso generico |
Viton | Opaco, nero | da -20 a 205 °C | 160 ore | Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici | Acidi, alcali, solventi, fluidi viscosi |
PharMed | Opaco, beige | da -50 a 130°C | 1400 ore | Grado farmaceutico | Acidi, alcali, fluidi sterili, fluidi viscosi |
Come ordinare Tubi a 2 o 3 stop
Scegli un tubo a 2 o 3 stop per i requisiti della tua pompa
PASSO 1
Scegli il materiale del tubo
PASSO 2
Scegli la grandezza del DI necessario per la portata e il sistema di pompa
PASSO 3
Completa il tuo sistema con un tubo di prolunga. Puoi collegare i tubi con stop e i tubi di prolunga con raccordi per tubi flessibili o con una giunzione.