Vantaggi del sistema di riempimento gravimetrico Masterflex®
Il sistema di riempimento gravimetrico Masterflex è un nuovo sistema che consiste in una pompa peristaltica Masterflex combinata con un gruppo di dosaggio gravimetrico della serie A&D Apollo. È possibile scegliere tra 7 pacchetti di bilance. La bilancia e la pompa sono collegate da un esclusivo controller A&D che consente un feedback di controllo istantaneo per garantire l’accuratezza dell’erogazione; inoltre, tutto il movimento del fluido è contenuto nei tubi della pompa Masterflex. Il sistema gravimetrico mira a risolvere molti problemi e sfide.
Realizza il tuo sistema di riempimento gravimetrico Masterflex
Il sistema di riempimento gravimetrico Masterflex è un nuovo sistema che consiste in una pompa peristaltica Masterflex combinata con una bilancia A&D della serie Apollo.
Scegli il tubo della testa della pompa di azionamento
La pompa Masterflex e tutti i movimenti del fluido sono contenuti nei tubi della pompa Masterflex. Scegli dall’elenco degli azionamenti compatibili e dei sistemi di pompaggio completi qui sotto, e poi aggiungi una testa della pompa e un tubo per adattarli alla tua applicazione.
- Azionamenti digitali standard Masterflex L/S
- Sistema di pompe digitali standard Masterflex L/S
- Azionamenti digitali Masterflex L/S con compatibilità di rete
- Sistema di pompe digitali Masterflex L/S con compatibilità di rete
- Azionamenti digitali Masterflex L/S abilitati al cloud con MasterflexLive
- Azionamenti di erogazione modulari digitali Masterflex L/S
- Azionamenti digitali modulari Masterflex I/P con ingresso/uscita remoti
- Pompe multicanale digitali Ismatec Reglo
- Pompe miniflex digitali Ismatec Reglo
Pacchetto di dosaggio gravimetrico A&D
Scegli una bilancia in base alla capacità e alla leggibilità di cui hai bisogno. Tutte sono dotate di visualizzazione della portata (FRD) per semplificare le applicazioni di dosaggio e riempimento. Tutti i pacchetti includono una bilancia Apollo serie GX-A, un interruttore a pedale, una scheda di interfaccia per la pompa e un cavo I/O remoto a 25 pin per collegare la bilancia all’unità della pompa.
- Pacchetto di dosaggio gravimetrico
Ecco tre chiari vantaggi di questo sistema di riempimento gravimetrico:
1 Risolve i problemi comuni di spreco
Questo sistema garantisce precisione e ripetibilità. Ogni goccia viene contabilizzata e il contenitore non si riempie mai troppo: nessun prodotto viene sprecato. La bilancia controlla la pompa peristaltica e dispone di tre modalità durante il processo di riempimento per garantire che non si verifichino fuoriuscite di prodotto. Poiché la pompa Masterflex può spostare il liquido a diverse velocità, la bilancia diventa l’unità pilota.
2 Niente più problemi di salute e sicurezza dovuti al versamento
Il versamento manuale comporta rischi, non solo per la perdita di prodotto, ma anche per il danneggiamento della bilancia. Il contenimento del liquido all’interno del tubo offre un sollievo immediato e un vantaggio al sistema semiautomatico. Il vantaggio laterale è l’eliminazione del coinvolgimento manuale, del sollevamento e del versamento, che elimina i problemi di salute e sicurezza quando si utilizza un sistema semiautomatico. Inoltre, non è necessario stare accanto all’apparecchiatura per tutto il processo, poiché il sistema gravimetrico si gestisce da solo. Non solo non c’è manipolazione manuale, ma i fluidi sono contenuti all’interno del tubo.
3 L’efficienza e la precisione sono migliorati.
Le precisioni di erogazione disponibili con la dosatura gravimetrica superano quelle ottenibili con la pompa peristaltica da sola e riducono la necessità di calibrare i tubi. L’efficienza viene migliorata insieme alla precisione, ottimizzando il flusso dei contenitori nel sistema rispetto ai metodi più manuali.
Il sistema gravimetrico Masterflex è in grado di fornire:
- processo semi-automatico
- Riduzione degli sprechi e dei costi di pulizia e di prodotto
- Miglioramento dell’efficienza operativa
- Raggiungimento dell’obiettivo di produzione
- Upscaling e scalabilità
La pompa peristaltica Masterflex può alloggiare tubi di diverse dimensioni, a seconda delle dimensioni della testa della pompa, per consentire alla pompa di riempire più rapidamente i contenitori utilizzando portate più elevate. La pompa può anche essere utilizzata per aumentare la produzione aumentando la capacità del motore della pompa con le pompe di dimensioni maggiori disponibili da Masterflex. La capacità della bilancia, la scelta dell’azionamento Masterflex e le opzioni di tubi lasciano ampio spazio alla personalizzazione per soddisfare i volumi di riempimento richiesti e consentire la compatibilità chimica con la maggior parte dei liquidi.