Filtrazione a flusso tangenziale
In campi come la biochimica, l’immunologia e la microbiologia, la separazione e la purificazione del materiale biologico sono fondamentali per il progresso dell’innovazione.
Per questo motivo, gli esperti di laboratorio hanno sviluppato la filtrazione a flusso tangenziale, che riesce a:
  • rimuovere le cellule dai brodi di coltura cellulare
  • Diafiltrazione
  • Frazionamento
  • Concentrazione
Cos’è una filtrazione a flusso tangenziale?
La filtrazione a flusso tangenziale (TFF) è un metodo efficiente ed economico per rimuovere le impurità da campioni di grande volume. Consiste nell’utilizzare un filtro per separare o isolare le particelle contaminanti. A differenza della filtrazione a flusso continuo, nella TFF il fluido viene fatto circolare attraverso il filtro, anziché forzarlo, creando un differenziale di pressione che impedisce ai contaminanti di rimescolarsi con i campioni appena purificati.
I campioni scorrono parallelamente al filtro e possono essere riciclati ripetutamente attraverso un serbatoio. Tipi di TFF comprendono:
  • microfiltrazione
  • Nanofiltrazione
  • Ultrafiltrazione
Vantaggi della filtrazione a flusso tangenziale
I vantaggi di un sistema di filtrazione a flusso tangenziale sono molteplici, tra cui:
  • facilità d’uso: l’installazione della pompa, del manometro e dei tubi è semplice (come nella figura sottostante). Con il campione nel serbatoio, il sistema è completamente operativo.
  • Velocità dei risultati: la TFF funziona in modo continuo (anziché in batch) e separa e purifica rapidamente le biomolecole
  • Capacità di mutlitasking: gli operatori di laboratorio possono concentrare e diafiltrare i campioni sullo stesso sistema di filtrazione
  • Flessibilità: le unità TFF possono trattare campioni piccoli come 10 mL e grandi come diverse migliaia di litri.
Quando utilizzare un sistema di filtrazione a flusso tangenziale
Il sistema TFF viene utilizzato al meglio per processi di separazione e filtrazione su larga scala, come per esempio:
  • isolamento di proteine da surnatanti di colture
  • Recupero e purificazione di anticorpi, DNA plasmidico o proteine ricombinanti
  • Estrazione di endotossine dai tamponi, dall’acqua e dalle soluzioni di terreni
  • Chiarificazione di brodi di fermentazione
  • Cellule di coltura
  • Preparazione dei campioni per cromatografia
  • Frazionamento di miscele proteiche diluite
  • Concentrazione e desalinizzazione di proteine e peptidi
  • La TFF è in grado di gestire un’ampia superficie e di filtrare volumi maggiori senza intasamenti
Masterflex Peristaltic Pump System for TFF
La TFF in azione
La TFF utilizzata nella ricerca di virus.
  • Il setup della TFF utilizzando un sistema di pompe peristaltiche Masterflex ha prodotto risultati con una maggiore concentrazione di virus catturati dal filtro a flusso tangenziale rispetto a quelli ottenuti da un sistema con un minore controllo della filtrazione.
  • Case study: studio dei virus che abitano l’intestino di una mucca. Per condurre questa ricerca, il ricercatore ha creato un sistema utilizzando una pompa peristaltica Masterflex® L/S® e una testa della pompa con tubo in silicone, manometri e raccordi per il montaggio dei manometri in linea e per il collegamento al filtro. Ha fatto scorrere i campioni da un serbatoio attraverso la pompa peristaltica e il manometro nel filtro a flusso tangenziale. Ha utilizzato due filtri in processi separati: un filtro da 0,2 µm per rimuovere i batteri e un filtro <100 kD per concentrare i virus.
La TFF è stata utilizzata da viticoltori ed enologi - produttori di vino e scienziati del vino - per:
  • produrre vini più puliti
  • Filtrare i detriti cellulari
  • Ridurre i costi dei filtri finali di imbottigliamento
La TFF ha trovato applicazione anche nel settore alimentare e farmaceutico, dove la purificazione continua accelera il processo di innovazione.
Apparecchiatura TFF raccomandata
Masterflex® Raccomanda la seguente apparecchiatura TFF:
  • azionamenti di processo digitali peristaltici e teste della pompa Masterflex® che soddisfano tutti i requisiti e mantengono l’integrità del campione. Scegli le teste della pompa a due canali, così entrambi i filtri possono funzionare contemporaneamente.
  • Tubo in silicone Masterflex® .
  • Filtri a flusso tangenziale
  • Manometri
  • Raccordi per montare i manometri e collegare il filtro
Qualunque siano le tue esigenze di filtrazione, Masterflex® offre le soluzioni più recenti e di migliore qualità, sempre in scala.