Monitoraggio remoto della pompa peristaltica
Il monitoraggio remoto delle pompe peristaltiche attraverso l’IoT aumenta la produttività e riduce i costi delle operazioni di R&S e degli impianti pilota
Oggi la ricerca e lo sviluppo sono sempre più esigenti. Le aziende devono trovare il modo di aumentare la produttività senza che ciò comporti un aumento del budget. Allo stesso tempo, i campioni sono più preziosi che mai e la perdita di un singolo lotto può costare decine di migliaia di dollari. I responsabili della R&S si sono trovati tradizionalmente di fronte a due scelte: lasciare gli esperimenti in corso durante la notte senza sorveglianza e rischiare di perdere un campione prezioso, oppure interrompere il lavoro alla fine della giornata perdendo preziosa produttività. Il progresso nel monitoraggio remoto attraverso Internet of things(IoT) ha eliminato la necessità di una presenza fisica nella ricerca e nello sviluppo sulla manipolazione dei fluidi, dando ai ricercatori la possibilità di ottenere da remoto gran parte dello stesso monitoraggio di cui hanno bisogno nel loro flusso di lavoro, sia che si tratti di preparazione, fermentazione, raccolta o purificazione.
Il monitoraggio remoto,sempre più frequente nelle operazioni di lavorazione dei prodotti farmaceutici, può essere altrettanto, se non più, vantaggioso per i reparti di ricerca e sviluppo incaricati di effettuare esperimenti di manipolazione dei fluidi o test pilota. Applicare il monitoraggio remoto alle pompe peristaltiche ha un impatto decisamente positivo sui reparti che hanno il compito di manipolare fluidi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma che non hanno a disposizione il personale per monitorare le pompe. L'opportunità di completare la fase di R&S e di passare rapidamente al processo pilota può ridurre i tempi di commercializzazione di un nuovo prodotto e i costi di immissione sul mercato.
Monitoraggio remoto su base cloud
Con la crescita della connettività Internet, le pompe peristaltiche e altri strumenti per la manipolazione dei fluidi possono ora essere monitorati tramite servizi cloud da qualsiasi parte del mondo. Le apparecchiature per la manipolazione dei fluidi sono ora in grado di inviare indicazioni di sola lettura dei parametri operativi e delle condizioni di stato, visualizzabili tramite un applet su qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Il monitoraggio di questi parametri e condizioni può dare ai ricercatori la tranquillità di sapere che il loro esperimento si sta svolgendo esattamente come l’hanno lasciato quando sono usciti dal laboratorio o dall’impianto pilota. Inoltre, consente il multitasking durante i cicli di erogazione più lunghi, in quanto il ricercatore può eseguire altre attività critiche del proprio flusso di lavoro in altre postazioni, pur potendo confermare esattamente il tempo rimanente nel ciclo di erogazione.
I parametri operativi che possono essere trasmessi includono:
- caratteristiche del flusso: monitoraggio del funzionamento della pompa peristaltica in modalità continua o di erogazione, della portata o della velocità della pompa e della portata cumulativa pompata.
- Stato dell’erogazione: visualizzazione dell’impostazione corrente del volume dell’aliquota e dei cicli di erogazione completati.
Le condizioni di stato che possono essere trasmesse includono:
- stato del motore della pompa: conferma se il motore della pompa è in funzione o fermo e la direzione del funzionamento attuale (in senso orario o antiorario).
- Stato del processo: verifica che la testa della pompa non sia stata aperta accidentalmente o che non si sia verificata una perdita nel processo.
- Stato del sistema di pompaggio: verifica che non si sia verificato alcun errore e che la pompa sia in linea e operativa.
Per i ricercatori che desiderano un approccio al monitoraggio più pratico, le interfacce di monitoraggio possono anche essere impostate con regole di notifica che inviano avvisi via e-mail o testo su determinate condizioni, come il completamento del ciclo di erogazione, le perdite e gli errori delle apparecchiature. Ogni secondo è critico con campioni sensibili e costosi; una notifica immediata consente una reazione rapida che può salvare cellule, terreni di coltura o altri prodotti importanti. In un perfetto esempio di “più semplice è meglio”, la trasmissione in sola lettura dei parametri operativi e delle condizioni di stato mantiene la sicurezza e la riservatezza. Il processo di pompaggio non può essere interrotto né le informazioni critiche sull’R&S sottostante possono essere visualizzate da persone non autorizzate. L’applet di monitoraggio è inoltre controllata da login e password e poi abbinata solo a un numero di serie univoco dell’apparecchiatura, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza contro la visualizzazione involontaria.
Conclusioni
Quando si lavora con budget ridotti o risorse limitate, i ricercatori possono sfruttare le nuove funzionalità di connettività. I vantaggi immediati includono un aumento della produttività e una riduzione dei costi nelle operazioni di manipolazione dei fluidi in laboratorio e negli impianti pilota. La connettività può contribuire a migliorare il “time to market” e a consentire il funzionamento notturno e non presidiato, mantenendo la certezza che il processo sia monitorato.
La connettività Bluetooth consente un approccio “hands-off” che offre flessibilità nel posizionamento delle pompe all’interno del processo di ricerca e può emulare il processo dell’impianto, consentendo un tempo più rapido tra il laboratorio di ricerca e sviluppo e il reparto di produzione. Questa tecnologia può anche aggiungere un livello di sicurezza per i dipendenti, allontanandoli da prodotti chimici e biologici dannosi.
Il monitoraggio remoto su base cloud consente al ricercatore di tenere traccia dei cicli estesi per un’estensione senza interruzione attraverso la scala pilota e il processo completo. La trasmissione dei dati in sola lettura garantisce la sicurezza dei dati, che è e deve essere una preoccupazione condivisa da ricercatori e sviluppatori di prodotti.
Masterflex® offre ora nuove opzioni di connettività sui suoi azionamenti più diffusi, nelle misure L/S e I/P, per offrire ai clienti il massimo controllo sulle loro applicazioni di pompaggio. Oltre a Bluetooth e al monitoraggio su base cloud, i nuovi azionamenti Masterflex Advanced Communication supportano le comunicazioni Ethernet/IP per i processi automatizzati. Per saperne di più sul monitoraggio remoto delle pompe e sui prodotti Masterflex L/S e I/P Drives with Advanced Networking & Communication, visita il nostro sito web.