Come giuntare i tubi microforati
Alcune procedure di autoanalisi specializzate richiedono DI (diametri interni) del tubo inferiori a 0,51 mm. In questi casi, ordinare i tubi Tygon® con raccordi Luer lock (serie 95611) o effettuare i collegamenti con il metodo della giunzione.
  1. Unire un’estremità di un tubo con codice colore (A) e un’estremità di un tubo di prolunga (B). (Entrambi i tubi devono avere lo stesso DI e DE).
  2. Centrare un pezzo di tubo più grande (C) da 1” a 2” sulle estremità dei due pezzi da unire (A e B). Il pezzo di tubo corto deve essere di materiale simile e con un diametro interno (DI) approssimativamente uguale al diametro esterno (DE) del tubo da unire.
  3. Con il pezzo corto (C) centrato sul giunto, applicare solvente o sigillante all’esterno del tubo (B) e far scorrere il tubo (C) su (B). Ripetere la procedura per il tubo (A) per unire i tubi in modo permanente. Se è necessario cambiare i tubi in futuro, applicare il solvente o il sigillante solo sui tubi (B) e (C). Utilizzare un solvente di tipo chetonico per giuntare i tubi Tygon® o Viton®; un adesivo RTV per i tubi in silicone e un tetraidrofurano per i tubi BPT PharMed®.