Azionamenti di processo BioPharma L/S® MasterSense™ Masterflex®
Take your process to the next level
Perfect for sanitary environments—
316 polished stainless steel housing IP66 NEMA 4X rated for washdown
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity-
even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Modalità continua
Modalità tempo
Modalità volume
Modalità remoto
Calibrazione del tubo
Accesso utente
L’impostazione è un gioco da ragazzi
Interfaccia touch screen intuitiva, anche indossando i guanti
- Facile da configurare e programmare
- Touch screen capacitivo TFT/RGB da 5” con un angolo di visualizzazione ampio e chiaro
- Regolazione dei parametri con un semplice tocco, anche con i guanti
- Le modalità operative comprendono l’esecuzione continua, l’erogazione a volume e l’erogazione a tempo
- Controllo dei batch e intervallo/spegnimento nelle modalità Volume e Tempo
- L’antigoccia e la velocità di rampa sono disponibili in modalità Volume: assicurano l’accuratezza e riducono al minimo la perdita di campioni.
- Salva e richiama facilmente fino a 50 protocolli comunemente utilizzati, ciascuno con un nome univoco
- Sappi quando hai raggiunto il tuo obiettivo: l’indicatore grafico consente di sapere quando il tubo caricato è calibrato in modo ottimale
Opzioni avanzate di connettività e controllo
Monitoraggio da ovunque
MasterflexLive
- MasterflexLive è la nostra piattaforma sicura, abilitata al cloud, per il monitoraggio remoto in tempo reale di tutti i parametri delle pompe Masterflex.
- Monitoraggio dei processi critici in corso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza la necessità di personale in loco
- Le notifiche push ti avvisano delle variazioni delle condizioni operative e dei messaggi di errore
Connettività flessibile
- Opzioni di connettività a scelta: MasterflexLive®, EtherNet/IP o Profibus
- Accesso a tre livelli alle funzionalità della pompa: questa opzione consente di proteggere il processo controllando chi può utilizzare la pompa e a quale livello
- Aggiornamenti firmware over-the-air: consentono di sfruttare automaticamente i miglioramenti futuri
- Connessione a Internet tramite Wi-Fi o presa Ethernet standard (RJ45) sul retro dell’azionamento
Completa il tuo sistema di pompe
Scegli tra 9 teste e oltre 20 formulazioni di tubi per creare la pompa perfetta per il tuo processo
Non contaminante, a basso taglio e non invasiva, questa pompa è perfetta per il settore biofarmaceutico e sanitario.
L’accesso a tre livelli e la possibilità di salvare e richiamare i programmi rendono il processo di scorrimento del fluido sicuro e preciso.
La nostra gamma di formulazioni di tubi garantisce la compatibilità dei fluidi e le approvazioni normative necessarie.
I tubi per pompe prodotti con precisione offrono precisione e affidabilità per le applicazioni di processo critiche.
Specifiche complete e dettagli del prodotto |
||||
Tipi di teste di pompe accettate
|
||||
600 RPM (fino a 2 teste di pompe accettate) |
600 RPM Easy-Load sistema completo |
600 RPM Easy-Load II sistema completo |
||
Portata | da 0,006 a 3400 mL/min | da 0,08 a 480 mL/min | da 0,28 a 1700 mL/min | |
Con EtherNet/IP e MasterflexLive | MLFX07576-10 | MLFX77976-00 | MLFX77976-02 | |
Con Profibus and MasterflexLive | MLFX07576-12 | MLFX77976-10 | MLFX77976-12 | |
Specifiche dell’azionamento |
||||
Approvazioni delle agenzie | UL, cUL, CE | |||
Garanzia | 2 anni | |||
MasterflexLive | Monitoraggio remoto in tempo reale di tutti i parametri della pompa. Le notifiche push segnalano le condizioni operative e i messaggi di errore, consentendo di monitorare i processi critici delle pompe 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di essere presenti in loco. | |||
EtherNet/IP o Profibus |
Interfaccia diretta con reti di controllo di processo su base Ethernet/IP o Profibus (utilizzando PLC, SCADA o simili); consente il controllo di tutti i parametri della pompa tramite interfaccia di rete. | |||
Accuratezza del controllo della velocità (risoluzione) | ± 0,1% (0,1 rpm a 600 rpm) | |||
Reversibile | Sì | |||
Display | Touch screen TFT/RGB da 5” capacitivo con commutazione in-plane (ampio angolo di visualizzazione); 800 x 480 pixel | |||
Erogazione digitale | Sì | |||
Controllo esterno - ingresso | Da 0 a 20 mA, da 20 a 0 mA, da 4 a 20 mA, da 20 a 4 mA; da 0 a 10 V, da 10 a 0 V, da 0 a 5 V, da 5 a 0 V; avvio/arresto, direzione (CW/CCW), prime tramite chiusura a contatto | |||
Controllo esterno - uscita | Da 0 a 20 mA, da 20 a 0 mA, da 4 a 20 mA, da 20 a 4 mA; da 0 a 10 V, da 10 a 0 V, da 0 a 5 V, da 5 a 0 V; uscita tachimetro (collettore aperto), funzionamento motore, testa aperta, locale/remoto, allarme generale | |||
Motore | Senza spazzole CC con encoder; servizio continuo; reversibile; 1/10 hp (75 W) | |||
Sensore a testa aperta | Sì; cavo di prolunga incluso | |||
Materiale alloggiamento | Acciaio inossidabile 316 | |||
Grado di protezione della custodia | IP66/NEMA 4X | |||
Dimensioni (L x L x A) | 13” x 9.3” x 11” (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Peso di spedizione | 28,75 lb (11,794 kg) | |||
Alimentazione | Da 90 a 260 VAC, 50/60 Hz |