Riduzione delle pulsazioni, doppia potenza dell’azionamento e miglioramento della precisione con i set di tubi a doppia Y
Riduzione delle pulsazioni, doppia potenza dell’azionamento e miglioramento della precisione con i set di tubi a doppia Y
I set di tubi a doppia Y si basano su due connessioni a “Y” assemblate a una configurazione di tubi a canali separati. La divisione dei canali consente a due canali di tubi di passare attraverso una pompa, raddoppiando di fatto la portata. I set di tubi a doppia Y sono tipicamente utilizzati con due teste della pompa impilate o con una testa della pompa specificamente progettata per i set di tubi a doppia Y. Durante il funzionamento della pompa, un canale “tira” dal punto di unione a monte, mentre l’altro canale “spinge” verso il punto di unione a valle - essenzialmente “dividendo” il percorso del fluido. La divisione del percorso del fluido non solo consente di raddoppiare la potenza della pompa (se la larghezza del percorso del fluido non viene ridotta), ma può anche ridurre notevolmente le pulsazioni a valle, aumentando la precisione di dosaggio. Inoltre, l’aggiunta di un canale supplementare a un azionamento della pompa è molto semplice e non richiede prese elettriche aggiuntive.
Double Y Tubing Set
Set di tubi a doppia Y Masterflex® .
I set di tubi a doppia Y Masterflex possono raddoppiare le portate riducendo potenzialmente le pulsazioni fino al 90%, con conseguente aumento della precisione del flusso. Questo risultato può essere ottenuto sfalsando i rotori in ciascun canale e dà luogo al modello di flusso verde nel diagramma (mostrato a destra). Un canale aspira il fluido mentre l’altro lo spinge contemporaneamente verso l’esterno, per un flusso più uniforme quando i canali sono uniti a valle. La riduzione delle pulsazioni è ideale nei casi in cui la formazione di schiuma o la sensibilità alla pressione (per esempio, in alcuni sensori di fluido) sono un problema o per migliorare la precisione del riempimento. Sfalsando i rulli riduce anche efficacemente il volume delle sacche di fluido osservate a valle, il che significa una maggiore risoluzione e ripetibilità dei volumi erogati e una riduzione dei potenziali scarti da sovradosaggio.
Reduced Pulsation
In alternativa, le forze di taglio meccanico, dovute a ripetute occlusioni, possono essere ridotte facendo funzionare l’azionamento con lo stesso volume di uscita, ma a un numero di giri ridotto (rpm). Con due canali della pompa, la potenza viene raddoppiata, quindi il funzionamento a metà velocità produce la stessa portata del funzionamento normale di una testa della pompa. La riduzione del numero di giri (rpm) riduce anche il taglio complessivo che agisce sul fluido. Ciò è vantaggioso per le cellule vive, le molecole di grandi dimensioni, altri prodotti biologici, alcuni fanghi o altri fluidi che trasportano particelle morbide o dure di varie dimensioni (ovviamente più piccole del foro interno del tubo).
Opzioni da considerare per aumentare i canali con un unico azionamento
Masterflex offre alcuni modi per aumentare i canali attivi della pompa con un solo azionamento. Innanzitutto, accertarsi che l’azionamento Masterflex sia in grado di gestire la coppia richiesta da due o quattro canali contemporaneamente. Questo è facilmente determinabile in base alla velocità massima degli azionamenti L/S® Masterflex. Se la velocità massima è di 100 rpm, può gestire fino a quattro teste di pompa. Se l’azionamento raggiunge i 600 rpm, può gestirne due. Gli azionamenti I/P® Masterflex possono gestire fino a due canali.
Teste delle pompe impilate
Utilizza gli assemblaggi di tubi Masterflex a doppia Y con i rulli sfalsati di due teste delle pompe impilate L/S Easy-Load®, Easy-Load II o I/P Easy-Load Masterflex per ridurre le pulsazioni e migliorare la precisione dell’erogazione peristaltica. Quando queste teste sono impilate, i set di rulli delle teste adiacenti sono sfalsati. Mentre un rullo aspira il fluido attraverso un canale del tubo a doppia Y, l’altro lo spinge attraverso l’altro canale. In questo modo si ottiene un flusso complessivamente più fluido (come descritto in precedenza), poiché l’azione di tiraggio tra le sacche di fluido in una pompa peristaltica viene compensata a valle dall’altro canale di fluido.
Testa della pompa Ultrapharm™ Masterflex
Masterflex Pump 07576
Una maggiore precisione di dosaggio e di erogazione è fondamentale in molte applicazioni di bioprocesso e un’altra opzione è la testa della pompa UltraPharm Masterflex. Progettata con rulli sfalsati e ingranaggi planetari con set di tubi a doppia Y L/S Masterflex, la testa della pompa UltraPharm Masterflex produce un’azione di pompaggio delicata e a basse pulsazioni che si traduce in un dosaggio e in un flusso altamente precisi per garantire la massima integrità e uniformità del prodotto. La testa della pompa UltraPharm Masterflex è sterilizzabile in autoclave e disponibile in alluminio o acciaio inossidabile 316, a seconda delle esigenze applicative.
Teste delle pompe a doppio canale Easy-Load II L/S Masterflex
Masterflex L/S® Easy-Load® II Pump Head with 2-Channels for Precision Pump Tubing, PPS Housing, CRS Rotor
È possibile utilizzare anche la testa della pompa a doppio canale Easy-Load II L/S Masterflex per raddoppiare la produzione*, tuttavia il tubo viene occluso utilizzando lo stesso rullo in entrambi i canali, pertanto le pulsazioni non saranno ridotte come avverrebbe utilizzando teste delle pompe impilate o con la testa della pompa L/S UltraPharm. Per pompare due canali sincroni, è necessaria una ritenzione adeguata che richiede l’uso di tubi della stessa dimensione in ciascun canale. Queste teste delle pompe accettano le quattro misure di tubi L/S Precision L/S 13, L/S 14, L/S 16 e L/S 25. È possibile ottenere portate da 0,06 a 1000 mL/min. La portata dipende dal numero di giri dell’azionamento e dalle dimensioni del tubo. *Non accetta tutte le dimensioni dei tubi L/S.
L’opzione più conveniente per i set di tubi a doppia Y
Il modo più conveniente per ottenere set di tubi a doppia Y è quello di acquistare gli assemblaggi di tubi a doppia Y Masterflex. Questi sono pronti per l’uso direttamente dalla confezione ed eliminano i tempi e le spese di produzione dei set di tubi in fabbrica. Se necessario, sono disponibili anche tubi presterilizzati.
Ogni formulazione supera i requisiti FDA e USP di Classe VI e soddisfa gli standard USP di Classe V (estraibili). I tubi sono prodotti secondo le cGMP farmaceutiche e sono sterilizzabili in autoclave. Sono disponibili tubi di varie lunghezze e dimensioni.
Per ulteriori informazioni sui tubi a doppia Y, consultare la nostra gamma completa di prodotti.