Le pompe Masterflex garantiscono un riempimento di liquidi preciso e senza interruzioni.
Gregg E. Johnson, Sr. Global Product Manager, Masterflex Bioprocessing, USA.
masterflex precise liquid fillingMantenere un’accurata precisione di dosaggio con un’elevata ripetibilità rappresenta una sfida importante per i riempitori di liquidi, soprattutto quando si utilizzano pompe centrifughe o a lobi rotanti per prodotti a basso volume come fiale, monodosi e iniettabili. Il riempimento di precisione dei liquidi è fondamentale per l’integrità del prodotto e l’elevata ripetibilità garantisce l’impostazione e il rispetto dei programmi di produzione. Tuttavia, è spesso difficile pompare portate ultraprecise con le pompe a lobi rotanti. Inoltre, come le pompe centrifughe, la loro pulizia e sterilizzazione richiede spesso molto tempo.
Soluzione
Le pompe peristaltiche Masterflex sono particolarmente adatte alle applicazioni di riempimento di liquidi farmaceutici, dalle riempitrici da banco ai sistemi automatici su larga scala. A differenza di molte pompe, le pompe Masterflex mantengono facilmente una portata precisa e costante con un’eccellente ripetibilità, fornendo precisioni volumetriche di ± 0,5% del volume di riempimento del liquido, o meglio. I clienti guadagnano anche in velocità e flessibilità, perché il prodotto entra in contatto solo con il tubo e l’ago di riempimento, che possono essere sostituiti in meno di un minuto.
Vantaggi
Grazie alla risoluzione regolabile di 650:1, al flusso bidirezionale e alle capacità di autoadescamento, la pompa Masterflex garantisce un’operazione di riempimento dei liquidi fluida e senza interruzioni. Le sue dimensioni ridotte la rendono perfetta per le clean room e il design peristaltico adatto alla convalida consente cambi rapidi tramite tubi di grado medicale, facilità di impostazione, facilità di CIP/SIP (pulizia/sterilizzazione in loco) e zero contaminazione incrociata. La chiusura positiva impedisce il riempimento eccessivo, garantendo un elevato grado di sicurezza del processo e del prodotto e ottimizzando i tempi di produzione.
Dosaggio preciso dei liquidi - e molto altro ancora
La precisione è fondamentale per le apparecchiature di riempimento dell’industria farmaceutica, ma la maggior parte delle applicazioni richiede anche un’elevata velocità per garantire l’efficienza della linea e una velocità regolabile per garantire la flessibilità complessiva della stessa, in modo da poter servire contenitori di dimensioni e consistenza diverse. Non solo il sistema di pompaggio deve soddisfare questi parametri operativi critici, ma deve anche soddisfare i requisiti di produzione asettica, essere in grado di effettuare CIP/SIP e richiedere solo una minima sostituzione dei componenti per ridurre al minimo i tempi di inattività associati al cambio di prodotto. Tutte queste esigenze sono soddisfatte dalle pompe Masterflex, che offrono molto di più.
Un sistema di pompaggio flessibile e a bassa manutenzione
Le pompe Masterflex consentono un riempimento sterile e di precisione dei volumi di liquido, con un’accuratezza di ± 0,5% o superiore, velocità regolabili manualmente da 1 a 650 rpm e volumi di erogazione da 10 microlitri a 10.000 litri. Il design peristaltico rende le pompe Masterflex estremamente flessibili con le viscosità dei prodotti e particolarmente delicate con i prodotti sensibili al taglio L’azionamento con motore senza spazzole, esente da manutenzione, e la struttura della testa della pompa con cuscinetti a rulli e a sfera producono una pompa robusta e potente in un pacchetto di dimensioni ridotte, ideale per le applicazioni in clean room in spazi limitati. Molti modelli includono azionamenti digitali con calibrazione tramite controlli a microprocessore semplici e accurati e display LCD in custodie sigillate per il lavaggio. Le pompe Masterflex sono la scelta migliore per il riempimento di prodotti farmaceutici liquidi, in quanto assicurano un processo preciso, ripetibile e sterile.
Manipolazione specializzata dei fluidi
Specialized fluid handling
Le pompe Masterflex sono facili da sanificare, un aspetto di vitale importanza nella produzione farmaceutica. Il design consente di cambiare rapidamente i prodotti e di azzerare il potenziale di contaminazione incrociata. L’unico materiale toccato dal fluido è l’interno del tubo. Poiché nessun’altra parte della pompa entra in contatto con la soluzione, è necessario lavare o sostituire solo il tubo. A differenza di altri modelli di pompa, che presentano parti bagnate con fessure e crepe spesso difficili da pulire e sterilizzare, una pompa Masterflex non deve mai essere smontata per essere pulita. Al termine del processo, il tubo può essere facilmente sterilizzato o trattato come monouso e semplicemente sostituito per eliminare il potenziale di contaminazione e semplificare la convalida della pulizia. Le pompe Masterflex sono in grado di accogliere un’ampia gamma di dimensioni di tubi. I materiali dei tubi ad alta tecnologia e i nuovi design avanzati delle teste delle pompe garantiscono un trasferimento continuo di fluidi preciso, affidabile e riproducibile per periodi prolungati. L’estrusione di precisione migliora la durata, il flusso, la precisione e le prestazioni di pressione dei tubi. Molteplici formulazioni di tubi e una vasta gamma di teste di pompe Masterflex Easy-Load® sono disponibili per soddisfare quasi tutte le esigenze della produzione farmaceutica. Che la tua applicazione sia il riempimento di piccoli lotti, la produzione automatizzata ad alto volume o una via di mezzo, le soluzioni di pompe peristaltiche Masterflex sono la risposta giusta
Le pompe e i tubi Masterflex sono conformi alle seguenti autorizzazioni
UL, cUL, CE, ISO 9001, ISO 13485, USP Classe VI, Farmacopea Europea, FDA
Per saperne di più sullo sviluppo e la produzione di vaccini:
vantaggi del sistema di riempimento gravimetrico Masterflex® .