Opzioni di tubi Masterflex L/S
Ottieni le massime prestazioni dalle tue teste delle pompe Masterflex L/S quando utilizzi tubi estrusi di precisione. I tubi sono prodotti con tolleranze rigide che si adattano alle nostre teste delle pompe L/S. Scegli tra tubi di precisione o tubi di precisione ad alte prestazioni. I tubi di precisione ad alte prestazioni hanno una parete più spessa che migliora la generazione di pressione, la portanza di aspirazione, la capacità di pompare fluidi viscosi e la durata dei tubi. Scegli tra oltre una dozzina di modelli diversi.
- Silicone (polimerizzato in platino) BioPharm Plus
- Silicone (polimerizzato in platino) BioPharma
- Chem-Durance® Bio
- C-Flex®
- C-Flex® ULTRA
- GORE® STA-PURE® Serie PCS
- GORE® STA-PURE® Serie PFL
- Norprene® (A 60 G)
- Norprene per uso alimentare (A 60 F)
- PharMed®
- PharmaPure®
- Puri-Flex™
- Silicone (polimerizzato in platino)
- Silicone (polimerizzato al perossido)
- Tygon per prodotti chimici
- Tygon per uso alimentare
- Tygon per carburanti e lubrificanti
- Tygon per laboratorio
- Tygon® E-LFL
- In Viton®
Specifiche per tubi di precisione
Dimensioni tubi | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro* interno in. (mm) | 0,03 (0,8) | 0,06 (1,6) | 0,12 (3,1) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) |
Dimensione* del bocchettone del tubo flessibile in. (mm) | 1/16 (1,6) | 1/16 (1,6) | 1/8 (3,2) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) |
Gamma di flusso con azionamento da 6 a 600 rpm mL/min | 0,36 – 36 | 1,3 – 130 | 4,8 – 480 | 10 – 1000 | 17 – 1700 | 23 – 2300 |
Pressione massima, continua** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
10 psig (0,7 bar) |
||
Pressione massima, intermittente** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
||
Vuoto** massimo | 26" Hg (660 mm Hg) | 20" Hg (510 mm Hg) | ||||
Sollevamento in aspirazione | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 22 ft H2O (6,7 m H2O) |
Specifiche della tubazione di precisione ad alte prestazioni
Dimensioni tubi | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
---|---|---|---|---|
Diametro* interno in. (mm) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) | 0,38 (9,7) |
Dimensione* del bocchettone del tubo flessibile in. (mm) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) | 3/8 (9,5) |
Gamma di flusso con azionamento da 6 a 600 rpm in mL/min Valori in ( ) ottenuti con la testa della pompa ad alte prestazioni |
da 10 a 1000 (da 11 a 1100) |
da 17 a 1700 (da 18 a 1800) |
da 23 a 2300 (da 26 a 2600) |
da 29 a 2900 (da 34 a 3400) |
Pressione massima, continua** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
|
Pressione massima, intermittente** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
|
Vuoto** massimo | 26" Hg (660 mm Hg) | 24" Hg (610 mm Hg) |
||
Sollevamento in aspirazione | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 27 ft H2O (8,3 m H2O) |
*Grandezza nominale
**Le prestazioni effettive variano a seconda del modello del tubo.