Pompaggio sensibile di cellule con pompe peristaltiche
Testa della pompa Ismatec Pro-280 per il pompaggio di cellule vive
La testa della pompa Pro-280, collegata a un azionamento della pompa peristaltica BVP Process o MCP Process è un sistema adatto a pompare continuamente cellule vive riducendo al minimo i danni alle stesse. Si tratta di un sistema dal design unico, adatto all’uso in applicazioni biotecnologiche. È stato testato su scala di laboratorio e su piccoli reattori di produzione fino a 30 litri.
Come funziona?
La testa della pompa Pro-280 è dotata di 2 rulli convessi e il letto del tubo è concavo. Prima che il rullo chiuda completamente il tubo compresso, le cellule possono fuoriuscire attraverso una fessura verso la parete del tubo e, quindi, non vengono “schiacciate” né danneggiate.
Confronto tra diversi sistemi di pompe peristaltiche per l’uso in colture cellulari animali
Il pompaggio di cellule vive in un bioreattore è una sfida. Sebbene le pompe peristaltiche siano adatte al funzionamento dei bioreattori, il pompaggio continuo (a circolazione) di cellule vive e vitali rappresenta una sfida, poiché le teste delle pompe peristaltiche normali danneggiano le cellule nel tempo a causa dell’interazione meccanica. Ismatec ha collaborato con la ZUW (Università di Zurigo Winterthur, Svizzera) per dimostrare che le teste delle pompe peristaltiche progettate per il pompaggio delicato sono adatte al pompaggio di cellule vive.
Applicazione: pompaggio di colture di cellule animali
La signora Fan Guo e il Prof. Dr. U. Graf-Hausner dell’Università Tecnica di Zurigo Winterthur e il Dr. Joanne Laukart di Ismatec hanno effettuato un confronto tra diversi sistemi di pompe peristaltiche.
Metodo: coltivazione di cellule di ibridoma in bottiglie a centrifuga
Le cellule vengono pompate continuamente attraverso un circuito esterno a una portata costante (1/2 volume del reattore/ora = 250 ml/h) finché non si osserva una morte delle cellule identificabile. La vitalità delle cellule è stata monitorata analizzando il flusso cellulare di bypass. L’obiettivo era quello di mantenere alta la vitalità delle cellule con un basso danno alle stesse.
Esiti
Utilizzando la testa della pompa P-280, la morte delle cellule è stata osservata dopo 56 ore. Altre teste di pompe hanno mostrato la morte delle cellule dopo solo 27 ore. La vitalità delle cellule vive con la testa della pompa P-280 è rimasta all’87% dopo 56 ore di pompaggio continuo.