Azionamenti di processo BioPharma L/S® MasterSense™ Masterflex®
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Shop Drives
Shop Complete Systems
Take your process to the next level
1
Perfect for sanitary environments—
316 polished stainless steel housing IP66 NEMA 4X rated for washdown
2
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity-
even with wet gloves on!
4
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Masterflex L/S MasterSense Peristaltic Stainless Steel Washdown Process Pump Drive Features
5
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
6
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
7
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Programmable Continuous Run Pumping
Modalità continua
Programmable Timed Dispensing
Modalità tempo
Programmable Volume Pumping
Modalità volume
remote monitor
Modalità remoto
Optimal Tubing Load Indicator
Calibrazione del tubo
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Accesso utente
intuitive touchscreen works even wearing gloves
L’impostazione è un gioco da ragazzi
Interfaccia touch screen intuitiva, anche indossando i guanti
  • Facile da configurare e programmare
  • Touch screen capacitivo TFT/RGB da 5” con un angolo di visualizzazione ampio e chiaro
  • Regolazione dei parametri con un semplice tocco, anche con i guanti
  • Le modalità operative comprendono l’esecuzione continua, l’erogazione a volume e l’erogazione a tempo
  • Controllo dei batch e intervallo/spegnimento nelle modalità Volume e Tempo
  • L’antigoccia e la velocità di rampa sono disponibili in modalità Volume: assicurano l’accuratezza e riducono al minimo la perdita di campioni.
  • Salva e richiama facilmente fino a 50 protocolli comunemente utilizzati, ciascuno con un nome univoco
  • Sappi quando hai raggiunto il tuo obiettivo: l’indicatore grafico consente di sapere quando il tubo caricato è calibrato in modo ottimale
Opzioni avanzate di connettività e controllo
Monitoraggio da ovunque
MasterflexLive Remote Pump Monitoring
MasterflexLive
  • MasterflexLive è la nostra piattaforma sicura, abilitata al cloud, per il monitoraggio remoto in tempo reale di tutti i parametri delle pompe Masterflex.
  • Monitoraggio dei processi critici in corso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza la necessità di personale in loco
  • Le notifiche push ti avvisano delle variazioni delle condizioni operative e dei messaggi di errore
Maggiori informazioni
Connettività flessibile
  • Opzioni di connettività a scelta: MasterflexLive®, EtherNet/IP o Profibus
  • Accesso a tre livelli alle funzionalità della pompa: questa opzione consente di proteggere il processo controllando chi può utilizzare la pompa e a quale livello
  • Aggiornamenti firmware over-the-air: consentono di sfruttare automaticamente i miglioramenti futuri
  • Connessione a Internet tramite Wi-Fi o presa Ethernet standard (RJ45) sul retro dell’azionamento
Guarda le specifiche complete
Completa il tuo sistema di pompe
Scegli tra 9 teste e oltre 20 formulazioni di tubi per creare la pompa perfetta per il tuo processo
Biopharma
Non contaminante, a basso taglio e non invasiva, questa pompa è perfetta per il settore biofarmaceutico e sanitario.
vaccine production line
L’accesso a tre livelli e la possibilità di salvare e richiamare i programmi rendono il processo di scorrimento del fluido sicuro e preciso.
abrasive liquid chemical
La nostra gamma di formulazioni di tubi garantisce la compatibilità dei fluidi e le approvazioni normative necessarie.
Water treatment process
I tubi per pompe prodotti con precisione offrono precisione e affidabilità per le applicazioni di processo critiche.
Specifiche complete e dettagli del prodotto
Tipi di teste di pompe accettate
Types of pump heads accepted)
Masterflex L/S MasterSense Drive 600 RPM (up to 4 pump heads accepted) Masterflex L/S MasterSense Process Drive 600 RPM with Easy-Load pump head Bundle Masterflex L/S MasterSense Process Drive 600 RPM with Easy-Load II pump head Bundle
  600 RPM
(fino a 2 teste di pompe accettate)
600 RPM
Easy-Load
sistema completo
600 RPM
Easy-Load II
sistema completo
Portata da 0,006 a 3400 mL/min da 0,08 a 480 mL/min da 0,28 a 1700 mL/min
Con EtherNet/IP e MasterflexLive MLFX07576-10 MLFX77976-00 MLFX77976-02
Con Profibus and MasterflexLive MLFX07576-12 MLFX77976-10 MLFX77976-12
Specifiche dell’azionamento
Approvazioni delle agenzie UL, cUL, CE
Garanzia 2 anni
MasterflexLive Monitoraggio remoto in tempo reale di tutti i parametri della pompa. Le notifiche push segnalano le condizioni operative e i messaggi di errore, consentendo di monitorare i processi critici delle pompe 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di essere presenti in loco.
EtherNet/IP o
Profibus
Interfaccia diretta con reti di controllo di processo su base Ethernet/IP o Profibus (utilizzando PLC, SCADA o simili); consente il controllo di tutti i parametri della pompa tramite interfaccia di rete.
Accuratezza del controllo della velocità (risoluzione) ± 0,1% (0,1 rpm a 600 rpm)
Reversibile
Display Touch screen TFT/RGB da 5” capacitivo con commutazione in-plane (ampio angolo di visualizzazione); 800 x 480 pixel
Erogazione digitale
Controllo esterno - ingresso Da 0 a 20 mA, da 20 a 0 mA, da 4 a 20 mA, da 20 a 4 mA; da 0 a 10 V, da 10 a 0 V, da 0 a 5 V, da 5 a 0 V; avvio/arresto, direzione (CW/CCW), prime tramite chiusura a contatto
Controllo esterno - uscita Da 0 a 20 mA, da 20 a 0 mA, da 4 a 20 mA, da 20 a 4 mA; da 0 a 10 V, da 10 a 0 V, da 0 a 5 V, da 5 a 0 V; uscita tachimetro (collettore aperto), funzionamento motore, testa aperta, locale/remoto, allarme generale
Motore Senza spazzole CC con encoder; servizio continuo; reversibile; 1/10 hp (75 W)
Sensore a testa aperta Sì; cavo di prolunga incluso
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile 316
Grado di protezione della custodia IP66/NEMA 4X
Dimensioni (L x L x A) 13” x 9.3” x 11” (33 x 23,6 x 27,9 cm)
Peso di spedizione 28,75 lb (11,794 kg)
Alimentazione Da 90 a 260 VAC, 50/60 Hz