Sistema di pompe Fill/Finish L/S® MasterSense™ Masterflex® con testa della pompa Ultrapharm™ Masterflex®
La precisione è fondamentale quando ogni goccia conta
Sistema di pompeFill/Finish L/S® MasterSense™ Masterflex® con testa della pompa UltraPharm™Masterflex ®
Acquista ora
Caratteristiche che rendono il tuo processo semplice
1
Ideale per l’ambito sanitario
Alloggiamento dell’azionamento in acciaio inossidabile 316 lucidato, classificato IP66 e NEMA 4X per il lavaggio
2
Touch screen facile da leggere e da gestire - anche quando si indossano i guanti. Creare, salvare e richiamare i programmi della pompa tramite menu intuitivi.
3
Abilitato EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, MasterflexLive e I/O remoto analogico significano opzioni di connettività e controllo adatte alle tue esigenze.
MAGGIORI INFORMAZIONI
4
250 rpm velocità massima; volumi di dosaggio da <0,5 mL a >500 mL
GUARDA LE SPECIFICHE
Masterflex L/S MasterSense Precision fill-finish pump system
5
Il funzionamento silenzioso riduce il rumore aggiuntivo sul pavimento o in laboratorio
6
La testa della pompa in acciaio inossidabile 316 è sterilizzabile in autoclave; testata per 10 cicli senza alcuna perdita di flusso o di prestazioni di precisione
7
I rulli sfalsati e l’ingranaggio planetario assicurano precisione di dosaggio (±0,5%), basse pulsazioni e lunga durata del tubo
Facile da usare: riduce la resistenza del tubo per una maggiore durata e un minor rischio di guasti prematuri.
8
I set di tubi a doppia Y Masterflex assicurano ritenzione, ripetibilità e precisione adeguate.
ACQUISTA I TUBI A DOPPIA Y
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Modalità continua
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Modalità tempo
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Modalità volume
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Modalità remoto
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Calibrazione del tubo
Masterflex Mastersense BT BioPharma Touchscreen
Accesso utente
Vantaggi della testa della pompa con sistema di azionamento planetario
Con il sistema di azionamento planetario, ogni rullo è azionato direttamente dalla ruota solare. Questo meccanismo evita l’attrito assiale push-pull (spinta-tiraggio) sul tubo, garantendo una maggiore durata del tubo, una minore pulsazione e un’elevata ripetibilità.
Questa testa della pompa produce un dosaggio e un flusso delicato, a basse pulsazioni e altamente accurato, per garantire integrità e uniformità ottimali. Progettata con rulli sfalsati, la testa della pompa fornisce un flusso lineare in tutta la gamma di portata. Mentre un rullo aspira il fluido attraverso una gamba del set di tubi a doppia Y, l’altro rullo spinge il fluido attraverso l’altra gamba. Inoltre, i canali doppi consentono un numero di giri inferiore per ottenere portate “a canale singolo”. Un numero di giri inferiore significa forze di taglio ridotte per mantenere l’integrità del fluido e delle molecole.
intuitive touchscreen works even wearing gloves
L’impostazione è un gioco da ragazzi
Interfaccia touch screen intuitiva, anche indossando i guanti
  • Facile da configurare e programmare
  • Touch screen capacitivo TFT/RGB da 5” con un angolo di visualizzazione ampio e chiaro
  • Regolazione dei parametri con un semplice tocco, anche con i guanti
  • Le modalità operative comprendono l’esecuzione continua, l’erogazione a volume e l’erogazione a tempo
  • Controllo dei batch e intervallo/spegnimento nelle modalità Volume e Tempo
  • L’antigoccia e la velocità di rampa sono disponibili in modalità Volume: assicurano l’accuratezza e riducono al minimo la perdita di campioni.
  • Salva e richiama facilmente fino a 50 protocolli comunemente utilizzati, ciascuno con un nome univoco
  • Sappi quando hai raggiunto il tuo obiettivo: l’indicatore grafico consente di sapere quando il tubo caricato è calibrato in modo ottimale
Opzioni avanzate di connettività e controllo
Monitoraggio da ovunque
MasterflexLive Remote Pump Monitoring
MasterflexLive
  • MasterflexLive è la nostra piattaforma sicura, abilitata al cloud, per il monitoraggio remoto in tempo reale di tutti i parametri delle pompe Masterflex.
  • Monitoraggio dei processi critici in corso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza la necessità di personale in loco
  • Le notifiche push ti avvisano delle variazioni delle condizioni operative e dei messaggi di errore
Maggiori informazioni
Connettività flessibile
  • Opzioni di connettività a scelta: EtherNet/IP, Profibus o MasterflexLive®
  • Accesso a tre livelli alle funzionalità della pompa: questa opzione consente di proteggere il processo controllando chi può utilizzare la pompa e a quale livello
  • Aggiornamenti firmware over-the-air: consentono di sfruttare automaticamente i miglioramenti futuri
  • Connessione a Internet tramite Wi-Fi o presa Ethernet standard (RJ45) sul retro dell’azionamento
Guarda le specifiche complete
La pompa perfetta per le applicazioni di alta precisione per il riempimento e la finitura
Biopharma
Non contaminante, a basso taglio e non invasiva, questa pompa è perfetta per il settore biofarmaceutico e sanitario.
vaccine production line
L’accesso a tre livelli e la possibilità di salvare e richiamare i programmi rendono il processo di scorrimento del fluido sicuro e preciso.
custom cut tubing
La nostra gamma di formulazioni di tubi garantisce la compatibilità dei fluidi e le approvazioni normative necessarie.
Water treatment process
I tubi per pompe prodotti con precisione offrono precisione e affidabilità per le applicazioni di processo critiche.
Specifiche complete e dettagli del prodotto
  Masterflex L/S MasterSense Fill/Finish pump system Masterflex L/S MasterSense Fill/Finish pump system
Articolo # MFLX77976-40 MFLX77976-42
Range di flusso da 0,007 a 635 mL/min da 0,193 a 998 mL/min
Testa della pompa Ultrapharm Masterflex per tubi di precisione con sensore a testa aperta, alloggiamento rotore in acciaio inossidabile per tubi di precisione ad alte prestazioni con sensore a testa aperta, alloggiamento rotore in acciaio inossidabile
Dimensioni tubo accettate Doppio Y L/S® 13, 14, 16, 25, 17 Doppio Y L/S® 15, 24, 35
Specifiche della pompa
Approvazioni delle agenzie UL, cUL, CE
Accuratezza del controllo della velocità (risoluzione) ± 0,1% (0,1 rpm a 250 rpm)
Garanzia 2 anni
MasterflexLive Monitoraggio remoto in tempo reale di tutti i parametri della pompa. Le notifiche push segnalano le condizioni operative e i messaggi di errore, consentendo di monitorare i processi critici delle pompe 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di essere presenti in loco.
EtherNet/IP o
Profibus
Interfaccia diretta con reti di controllo di processo su base Ethernet/IP o Profibus (utilizzando PLC, SCADA o simili); consente il controllo di tutti i parametri della pompa tramite interfaccia di rete.
Numero di rulli 8
Reversibile
Display Touch screen TFT/RGB da 5” capacitivo con commutazione in-plane (ampio angolo di visualizzazione); 800 x 480 pixel
Erogazione digitale
Controllo esterno - ingresso Da 0 a 20 mA, da 20 a 0 mA, da 4 a 20 mA, da 20 a 4 mA; da 0 a 10 V, da 10 a 0 V, da 0 a 5 V, da 5 a 0 V; avvio/arresto, direzione (CW/CCW), prime tramite chiusura a contatto
Controllo esterno - uscita Da 0 a 20 mA, da 20 a 0 mA, da 4 a 20 mA, da 20 a 4 mA; da 0 a 10 V, da 10 a 0 V, da 0 a 5 V, da 5 a 0 V; uscita tachimetro (collettore aperto), funzionamento motore, testa aperta, locale/remoto, allarme generale
Motore Senza spazzole CC con encoder; servizio continuo; reversibile; 1/10 hp (75 W)
Sensore a testa aperta Sì; cavo di prolunga incluso
Materiale alloggiamento Acciaio inossidabile 316
Grado di protezione della custodia IP66/NEMA 4X
Dimensioni (Lu x L x A) 13” x 9.3” x 11” (33 x 23,6 x 27,9 cm)
Peso di spedizione 40,75 lb (18,5 kg)
Potenza Da 90 a 260 VAC, 50/60 Hz
Set di tubi a doppia Y per la testa della pompa Masterflex® UltraPharm™