Sistemi di pulizia con spazzoloni per cleanroom
Contec ha sviluppato la linea completa di prodotti per la pulizia, compresi gli spazzoloni a parete e a soffitto, secchi e utensili per ambienti critici e controllati. Che si tratti di disinfettare o pulire pavimenti, pareti, soffitti o all'interno di armadi e isolatori di biosicurezza, Contec dispone di un sistema di pulizia con spazzoloni o di strumenti di pulizia che soddisfano i requisiti più esigenti delle industrie high-tech di oggi. Molti dei nostri spazzoloni per cleanroom sono disponibili sterili, con validazione sper l’uso negli ambienti asettici.
Prodotti in evidenza
Sistema di pulizia con spazzoloni VertiKlean® MAX™
Questi spazzoloni durevoli e leggeri sono dotati di un unico strato di schiuma idrofila PU laminato sul tessuto in microfibra di poliestere. Il materiale scivola delicatamente su pavimenti e superfici strutturate garantendo una pulizia accurata
Gamma di spazzoloni piatti Contec QuickTask™
La gamma QuickTask™ Contec è costituita da una varietà di spazzoloni a testa piatta facilmente installabili sul telaio incernierato. Ogni testa è specifica e compatibile con un'ampia gamma di prodotti chimici e disinfettanti.
Sistema di saturazione per testate Contec
Progettato per semplificare il processo di pulizia in cleanroom, il sistema consente la presaturazione prima di entrare nell'ambiente controllato. Piccolo e compatto, questo trollety in acciaio inox è ideale per cleanroom di piccole dimensioni.
Sistema di pulizia con spazzoloni e secchio multiplo Contec
Il sistema compatto autoclavabile a secchi multipli Contec è la soluzione completa per rendere la pulizia e la disinfezione più semplici ed efficienti. Il trolley in acciaio inossidabile è disponibile con due o tre secchi in polipropilene autoclavabili.
Video
Whitepapers, articoli
Letteratura