Imballi di carta trasparente per cleanroom
Caratteristiche:
  • Materiale: carta Kraft per sterilizzazione con pellicola composita di poliestere/polipropilene
  • La pellicola trasparente offre il vantaggio di poter osservare il prodotto
  • Assoluta idoneità per sterilizzazione a vapore, ossido di etilene e formaldeide
  • Indicatori di sterilizzazione sull'imballaggio
  • Chiusura semplice e sicura mediante il dispositivo autosigillante
  • Apertura della confezione facilitata da un apposito ausilio
  • I fogli sono idonei per la stampa con penne sterilizzabili con punta in fibra
  • Disponibile opzionalmente come sacchetto in carta piatto o imballaggio a tubo
Sacchetto in carta piatto:
  • Varie larghezze e lunghezze
  • Opzionalmente disponibile con chiusura autoadesiva
Imballaggio a tubo:
  • Varie larghezze e lunghezze
  • L'imballaggio ideale per articoli sterilizzati grandi
Selezione prodotti
Imballi di carta trasparente
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...