Disinfettanti, saponi e creme
L'igiene delle mani è particolarmente importante in cleanroom e ambienti controllati, in cui gli operatori manipolano parti delicate o sono potenzialmente esposti ad agenti patogeni. Inoltre, indossare i guanti molte ore al giorno, ogni giorno, significa sottoporre la pelle a uno stress notevole che può causare disagi all'operatore o problemi alla pelle.
Un buon programma di lavaggio e disinfezione delle mani, combinato alla regolare applicazione di un prodotto per la cura della pelle, determina un miglior grado di igiene, contrasta la contaminazione incrociata e riduce i rischi per la salute.
Sono disponibili diversi marchi e prodotti, ma l'offerta può variare da un paese all'altro. Un altro elemento di scelta sono i sistemi di imballaggio ed erogazione. Il nostro team di vendita sarà felice di guidarvi nella scelta della soluzione migliore per le applicazioni da svolgere in cleanroom e ambienti controllati.
Saponi liquidi:
Lozioni di sapone sintetiche e delicate, adatte per il lavaggio frequente delle mani.
Disponibili senza coloranti e fragranze o leggermente profumati.
Creme per la cura delle mani:
Emulsioni con olio/acqua senza silicio, a base di cere per prevenire secchezza e irritazioni della pelle. Dermatologicamente testate.
Disinfettanti:
Disinfezione e prevenzione efficace di irritazioni della pelle.
Disponibili con base etanolo e con base 2-propanolo e 1-propanolo.