Soluzioni non sterili per superfici e CIP
Poiché l'offerta di prodotti non sterili e di detergenti varia in base al paese, per specifiche normative, in questa pagina viene fornita una descrizione generale dei gruppi di prodotti disponibili. Il team di vendita sarà felice di fornire tutte le informazioni sulla disponibilità effettiva dei prodotti e la sua idoneità per le specifiche applicazioni.
Detergenti per superfici:
  • Detergenti alcalini molto schiumanti per superfici
  • Detergenti multiuso molto schiumanti neutri
  • Detergenti non schiumanti da pavimenti per applicazioni gravose da utilizzare manualmente o con macchine per pulitura automatica
Detergenti - CIP:
  • Detergenti alcalini per CIP, per la rimozione di residui organici, compresi grassi e oli
  • Detergenti acidi per CIP, per la rimozione di residui organici e inorganici, in particolare depositi minerali e di calcio
Disinfettanti per superfici:
  • Detergenti disinfettanti a base di legami ammonio quaternario
  • Disinfettanti non sporicidi ad ampio spettro per la disinfezione finale
Disinfettanti - CIP:
  • Disinfettanti CIP, a base di acido peracetico
  • Disinfettanti CIP, a base di ipoclorito di sodio