Soluzioni sterili per le superfici delle cleanroom
Le soluzioni sono filtrate a 0,2 µm prima del riempimento e del confezionamento in condizioni di cleanroom, inoltre il riempimento viene eseguito asetticamente o con irradiamento al termine dell'operazione.
Detergente neutro
- Detergente liquido molto schiumante, pH neutro
- Filtrato a 0,2 µm, irradiato con raggi gamma, doppio involucro
- Fornito con certificati di analisi, di irraggiamento e di sterilità
- Unità: 100 x 30 ml o 50 x 50 ml concentrato
Etanolo e IPA
- Disinfettante ad ampio spettro
- A norma CEN 1276, CEN 1650 e CEN 13697
- Filtrato a 0,2 µm, irradiato con raggi gamma (900 ml) o riempito asetticamente (5 litri), doppio involucro
- Fornito con certificati di analisi, di sterilità e di irraggiamento ove applicabili
- Etanolo denaturato: 70% etanolo, 30% acqua (WFI) denaturata con IPA
- Alcol isopropilico: 70% alcol isopropilico, 30% acqua (WFI)
- Disponibile anche come aerosol con acqua purificata
- Unità: flacone spray 6 x 900 ml, flacone spray 6 x 1 l
Tanica 4 x 5 l o 2 x 5 l, aerosol 12 x 300 ml
Disinfettanti sporicidi
- Sistema a due componenti per la generazione di diossido di cloro
- A norma CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 e CEN 13704
- Filtrato a 0,2 µm, riempito asetticamente e con doppio involucro
- Fornito con certificati di analisi e di sterilità
- A base di diossido di cloro
- Compatibile con disinfettanti anfoterici nel sistema a rotazione
- Efficace contro le spore in soli 5-8 minuti!
- Unità: 25 x (2 x 100 ml) concentrato,
4 x (4,9 l + 100 ml) pronto all'uso
Disinfettanti anfoterici
- Disinfettante ultra efficace per superfici
- A norma CEN 1276, CEN 1650 e CEN 13697
- Filtrato a 0,2 µm, riempito asetticamente e con doppio involucro
- Fornito con certificati di analisi e di sterilità
- Disponibili metodi di test di titolazione e HPLC validati
- Compatibile con un disinfettante sporicida o QAC nel sistema a rotazione
- Unità: 50 x 50 ml o 50 x 100 ml concentrato,
flacone spray 6 x 900 ml, 4 x 5 l o tanica 2 x 5 l
Disinfettante a base di ammonio quaternario
- Disinfettante ultra efficace per superfici a base di Quats
- Filtrato a 0,2 µm, riempito asetticamente e con doppio involucro
- Fornito con certificati di analisi e di sterilità
- Buona compatibilità con i materiali
- Per una vasta gamma di applicazioni
- Unità: 50 x 25 ml o 50 x 100 ml concentrato,
flacone spray 6 x 900 ml, 4 x 5 l o tanica 2 x 5 l