Tappetini antifatica per cleanroom
I tappetini antifatica per cleanroom offrono il comfort del poliuretano con l'ulteriore vantaggio di essere facili da pulire grazie alla superficie superiore composta da celle chiuse / non porose. Realizzati con materiali vergini grezzi, i tappetini hanno una struttura solida e sono dotati di un'elevata resistenza chimica e ai raggi UV (tranne per solventi organici), nonché di proprietà antistatiche.
Tutti i tappetini possono essere personalizzati in qualsiasi forma o dimensione e sono garantiti 12 anni.
Selezione prodotti
Tappetini antifatica
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...