Tappetini permanenti per cleanroom
I tappetini permanenti vengono montati nelle cleanroom per fornire il massimo livello di pulizia. La durata dei tappetini dipende soprattutto dal volume e dal grado di pulizia dei piedi e delle ruote. Per questi tappetini non è possibile utilizzare in alcun caso detergenti a base di solventi poiché ne comprometterebbero sia la funzione che l'aspetto. Per evitare i rischi di scivolamento è inoltre importante che i tappetini e il pavimento siano completamente asciutti.
Selezione prodotti
Tappetini permanenti
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...