Rivestimenti per pavimenti per cleanroom
I rivestimenti per la decontaminazione di pavimenti utilizzano un polimero brevettato per attrarre e trattenere oltre il 98% di particelle provenienti da scarpe e ruote. Le particelle vengono attratte naturalmente dalla superficie del pavimento e vengono quindi rimosse solo mediante pulizia a umido. Per ristabilirne la piena efficacia, è sufficiente passare il mop, sciacquare e asciugare.
Grazie al profilo basso (spessore di appena 2,5 mm) e ai bordi smussati su tutti i lati, gli operatori possono camminare senza inciampare e possono spingere i carrelli senza sforzi eccessivi. I rivestimenti per decontaminazione di pavimenti devono essere incollati al pavimento per garantire una tenuta perfetta e la massima durata. Grazie all'eccezionale resistenza al peso, il rivestimento per pavimenti, oltre a poter essere calpestato, resiste anche alla pressione esercitata da carrelli a mano e di sollevamento pesanti.
Le proprietà intrinseche del polimero (batteriostatico, ESD, anti-degassamento) rendono il rivestimento per pavimenti la soluzione ideale per il controllo della contaminazione in spogliatoi, in zone di accesso del materiale e in cleanroom.