Pompa di processo BioPharma MasterSense™ B/T® Masterflex®
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Acquista oraConnected, efficient and durable
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing
IP66 rated for washdown
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5. Variable flow: 0.65 – 42 LPM
VIEW FULL SPECS
6. Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely – choose PerfectPosition® pump tubiung sizes B/T 87 and B/T 91
SHOP B/T PUMP TUBING
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Funzionamento intuitivo
Semplice interfaccia touch screen, anche con i guanti
- Facile da configurare e programmare
- Touch screen capacitivo TFT/RGB da 5” con un angolo di visualizzazione ampio e chiaro
- Regolazione dei parametri con un semplice tocco, anche con i guanti
- Le modalità operative comprendono l’esecuzione continua, l’erogazione a volume e l’erogazione a tempo
- Controllo dei batch e intervallo/spegnimento nelle modalità a volume e a tempo
- Salva e richiama facilmente fino a 50 protocolli comunemente utilizzati, ciascuno con un nome univoco
- Sappi quando hai raggiunto il tuo obiettivo: l’indicatore grafico consente di sapere quando il tubo caricato è calibrato in modo ottimale
- Classificata IP66 per il lavaggio
Crea, salva e richiama 50 programmi della pompa tramite i menu di facile utilizzo
Modalità continua
Modalità tempo
Modalità volume
Modalità remoto
Calibrazione del tubo
Accesso utente
Opzioni avanzate di connettività e controllo
Remoto, sicuro e in conformità
Monitoraggio da remoto
- MasterflexLive è la nostra piattaforma sicura, abilitata al cloud, per il monitoraggio remoto in tempo reale di tutti i parametri delle pompe Masterflex.
- Monitoraggio e regolazione dei processi critici in corso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza la necessità di personale in loco
- Le notifiche push ti avvisano delle variazioni delle condizioni operative e dei messaggi di errore
Connettività flessibile
- Scegli tu le opzioni di connettività: MasterflexLive, EtherNet IP o Profibus
- Accesso a tre livelli alle funzionalità della pompa: questa opzione consente di proteggere il processo controllando chi può utilizzare la pompa e a quale livello
- Aggiornamenti firmware over-the-air: consentono di sfruttare automaticamente i miglioramenti futuri
- Connessione a Internet tramite Wi-Fi o presa Ethernet standard (RJ45) sul retro dell’azionamento
La pompa perfetta per le applicazioni di alto volume
Classificata IP66 - costruita per ambienti sanitari e di lavaggio, tra cui clean room, lavorazione di alimenti e latticini.
Non contaminante, a basso taglio e non invasiva, questa pompa è perfetta per il settore biofarmaceutico e sanitario.
La portata fino a 42 LPM garantisce flussi precisi, rendendo questa pompa ideale per la produzione su larga scala.
L’accesso a tre livelli e la possibilità di salvare e richiamare i programmi rendono il processo di scorrimento del fluido sicuro e preciso.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn moreArticolo # MLFX77112-10 | ||||
Cos’è compreso? Testa della pompa Rapid-Load® , 3 ft (1 m) di Tygon® LFL B/T 91 tubo 06430-91; e un cavo di linea da 6 ft (1,8 m) con presa IEC 320/CEE22. L’unità viene spedita con un set di spine e cavi specifico per ogni Paese; specifica la destinazione finale al momento dell’ordine. |
||||
Specifiche delle prestazioni |
||||
Capacità di flusso | da 0,65 a 42 LPM (da 0,17 a 11,1 GPM) | |||
rpm | 11 – 321 | |||
Numero di teste accettate | 1 | |||
Coppia massima | All’avvio: 1130 N•cm (1600 oz-in) | |||
In esecuzione: 1017 N•cm (1440 oz-in) | ||||
Reversibile | Sì | |||
Controllo esterno - ingresso | da 0 a 20 mA, da 20 a 0 mA, da 4 a 20 mA, da 20 a 4 mA; da 0 a 10 V, da 10 a 0 V, da 0 a 5 V, da 5 a 0 V; avvio/arresto, direzione (CW/CCW), prime tramite chiusura a contatto | |||
Controllo esterno - uscita | Da 0 a 20 mA, da 20 a 0 mA, da 4 a 20 mA, da 20 a 4 mA; da 0 a 10 V, da 10 a 0 V, da 0 a 5 V, da 5 a 0 V; uscita tachimetro (collettore aperto), funzionamento motore, testa aperta, locale/remoto, allarme generale | |||
Comunicazione di rete | EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive | |||
Specifiche elettriche |
||||
Tensione | da 90 a 260, autoselezione della tensione universale | |||
Corrente | da 5,0 A a 115 V; da 3,1 A a 230 V | |||
Valore nominale del fusibile | 6 A / 250 V | |||
Tipo di motore | Servizio continuo, TENV, BLDC | |||
Dimensione del motore | 370 W (0,5 hp) | |||
Display | Touch screen TFT/RGB da 5” capacitivo con commutazione in-plane (ampio angolo di visualizzazione); 800 x 480 pixel | |||
Tipo controllo della velocità motore | PWM con microprocessore | |||
Regolazione della velocità (ripetibilità) | ±0,1% | |||
Soft start/freno elettronico | Sì/sì | |||
Specifiche fisiche |
||||
Materiale dell’alloggiamento | Alloggiamento in acciaio inossidabile 316, telaio in acciaio inossidabile, lunetta in acciaio inossidabile | |||
Materiale della testa della pompa | Acciaio al carbonio e alluminio fuso verniciati a polvere, acciaio inossidabile, policarbonato, Nylatron® rulli | |||
Classificazione IP | IP66 | |||
Elenco delle agenzie | UL, cUL, CE, DLS | |||
Temperatura di esercizio | da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) | |||
Temperatura di stoccaggio | da -25 a 65 °C (da -13 a 149 °F) | |||
Livello di rumorosità | <75 dBA @ 1 m (39”) | |||
Dimensioni (L x L x A) | 62,2 x 40,1 x 47,8 cm (24,5” x 15,8” x 18,8”) | |||
Peso di spedizione | 54,5 kg (120 lb) |