Panni e tamponi per cleanroom
Contec offre una vasta linea di panni per cleanroom progettati per soddisfare le esigenze di alcuni degli ambienti più critici al mondo. Molti substrati di panni differenti, tecnologie dei bordi, configurazioni e opzioni di elaborazione sia per panni sterili e non, asciutti e presaturati, a maglia e in microfibra. Una gamma di tamponi di lunghezze, dimensioni e materiali diversi.
Prodotti in evidenza
Panni PROSAT® MBPP al 70% IPA (PS-911)
panni offrono una pulizia eccezionale e sono saturati con una soluzione al 70% IPA o etanolo denaturato e al 30% di acqua deionizzata. I panni offrono un’applicazione della soluzione sulla superficie uniforme e consistente. Disponibili anche sterili.
Anticon® MicroQuilt - Polyester & microfiber hybrid wipe
Anticon® MicroQuilt combina la pulizia di un panno a maglia in poliestere e la capacità assorbente e l’abilità di raccogliere le particelle di un tessuto in microfibra. E il panno più assorbente e pulito offerto da Contec.
Panni a basso contenuto di endotossine a maglia di poliestere PROSAT®
I panni Polynit Sterile Heatseal LE PROSAT® sono realizzati a maglia in poliestere al 100% e sono presaturati con una miscela al 70% IPA e WFI. Ogni lotto viene testato prima di essere commercializzato e le basse endotossine sono certificate a meno di <1U
Gamma di tamponi per cleanroom CONSTIX®
I tamponi CONSTIX® offrono una soluzione per la maggior parte delle applicazioni, con oltre trenta esemplari disponibili in cotone, in schiuma e in poliestere. Ogni tampone è stato progettato con lunghezze, dimensioni della testa e materiali differenti.
Whitepapers, articoli
Documentazione