Imballi di carta trasparente per cleanroom
Caratteristiche:
- Materiale: carta Kraft per sterilizzazione con pellicola composita di poliestere/polipropilene
- La pellicola trasparente offre il vantaggio di poter osservare il prodotto
- Assoluta idoneità per sterilizzazione a vapore, ossido di etilene e formaldeide
- Indicatori di sterilizzazione sull'imballaggio
- Chiusura semplice e sicura mediante il dispositivo autosigillante
- Apertura della confezione facilitata da un apposito ausilio
- I fogli sono idonei per la stampa con penne sterilizzabili con punta in fibra
- Disponibile opzionalmente come sacchetto in carta piatto o imballaggio a tubo
Sacchetto in carta piatto:
- Varie larghezze e lunghezze
- Opzionalmente disponibile con chiusura autoadesiva
Imballaggio a tubo:
- Varie larghezze e lunghezze
- L'imballaggio ideale per articoli sterilizzati grandi
Selezione prodotti
Imballi di carta trasparente
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...