Livello di performance 3: prestazioni elevate, quando la sensibilità è un must
Proteggi i tuoi campioni più preziosi e fornisci risultati coerenti e riproducibili per le analisi più impegnative
I nostri prodotti Thermo Scientific™ SureSTART™ di livello di performance 3 sono confezionati in clean room per proteggerli dai fattori ambientali e contengono le quantità/i livelli più bassi di metalli, estraibili e lisciviabili; ciò garantisce che tu possa ottenere la sensibilità e la selettività dei tuoi analiti più difficili in modo sicuro e costante.
Se sei alla ricerca delle massime prestazioni dei tuoi metodi, pur mantenendo i più alti livelli di sicurezza e integrità dei campioni, i nostri prodotti di livello 3 soddisferanno le tue esigenze. Seleziona i prodotti con tre onde.
Per gli analiti inclini all’assorbimento del vetro, prova la nostra tecnologia di vetro di grado GOLD, progettata specificamente per questi analiti polari più difficili, e le nostre fiale e inserti salinizzati.
Questa offerta comprende le fiale Thermo Scientific™ SureStop™ che, se utilizzate con i tappi AVCS™ da 9 mm, garantiscono sempre una tenuta ottimale. Il sistema di tappi per vial AVCS™ SureStop™ è stato appositamente progettato per prevenire i malfunzionamenti della filettatura, come l’inclinazione e la deformazione del tappo, lo scollamento o lo sfondamento dei setti, prevenendo così i malfunzionamenti dell’iniezione e l’evaporazione del campione.
I nostri setti di livello 3 hanno la massima purezza, in quanto sono stati condizionati per rimuovere tutti i volatili a bassa e media ebollizione, garantendo il minimo di estraibili e lisciviabili all’interno della collezione. All’interno di questo livello di prestazione sono disponibili anche setti morbidi per le massime prestazioni dell’ago, in quanto questi prodotti offrono protezione anche agli aghi più fragili con il calibro più elevato e alle fibre SPME. Qui puoi trovare anche i nostri setti compatibili con le alte temperature.
- Tutti i prodotti di questo livello di prestazione sono adatti per applicazioni GC, HPLC/UHPLC, massa nominale e massa accurata ad alta risoluzione (HR-AM).
- I volumi variano da 0,2 mL a 20 mL per coprire volumi di campione limitati e analisi headspace.
- I kit certificati GLC/GC, MSCERT e MSCERT+ si trovano nel livello di prestazione 3.
Certificati secondo le specifiche
- Tutte le vial Thermo Scientific™ SureSTART™ sono dimensionalmente verificate.
- Ispezione ottica e calibrata automatizzata per garantire dimensioni e tolleranze critiche.
- Soddisfano tutti i requisiti della Farmacopea USA, UE e JPN.
- Uniformi e senza difetti
Lotto tracciabile
- 100% tracciabile attraverso il processo di produzione
- Certificato di conformità disponibile su richiesta per numero di lotto
I prodotti del livello di performance 3 includono:
Vial/tappi SureSTART™
-
Vetro standard da 2 mL: ambra/trasparente
Crimpaggio 2 mL/tappi a crimpare 11 mm (acciaio magnetico e alluminio)
Vite 2 mL (standard e SureSTOP™)/tappi a vite AVCS™ da 9 mm
A scatto 2 mL/tappi a scatto e a crimpare 11 mm (acciaio magnetico e alluminio)
-
Vetro grado GOLD: fiale e inserti ambra/trasparenti
Vite e crimpaggio 2mL GRADO GOLD (standard e SureSTOP™)/tappi a vite AVCS™ da 9 mm con tappi a crimpare 11 mm (acciaio magnetico e alluminio)
Inserti grado GOLD 2 mL
-
Microfiale per campioni < 2 mL
Microfiale a crimpare < 2 mL/tappi a crimpare 11 mm
Microfiale a vite < 2 mL/tappi a vite 9 mm
Microfiale a recupero completo della vite 1,5 mL/tappi a vite 9 mm
Microfiale ad alto recupero della vite 1,7 mL/tappi a vite 9 mm
Microfiale a vite TPX 0,02 mL/tappi a vite 9 mm
Microfiale a scatto < 2 mL/tappi a scatto e a crimpare 11mm
Microfiale a recupero completo del gancio 1,5 mL < 2 mL/tappi a scatto e a crimpare 11 mm
Microfiale a scatto ad alto recupero < 2 mL/tappi a scatto e a crimpare 11 mm
-
Inserti
-
Vetro headspace
Crimpaggio 6, 10 20 mL/tappi a crimpare 20mm (stagnola magnetica e alluminio)
-
Vial/tappi Kit setti
Fiale a vite certificate HPLC &GC/kit tappi:
vite 2 mL/tappi 9 mm (include fiale SureSTOP™/tappi AVCS™)
Fiale a vite certificate MS/kit tappi:
vite 2 mL/tappi 9 mm (include fiale SureSTOP™/tappi AVCS™)
Fiale a vite certificate MS + prepulite/kit tappi:
opzioni viti 0,2, 1,5, 2 mL (include fiale SureSTOP™/tappi AVCS™)
Kit tappi e viti certificati TOC:
vite 40 mL certificata/tappi 24mm
Kit viti e tappi certificati:
0,2, 2 mL vetro (include SureStop™) o tappi TPX e in polipropilene o AVCS™ con setti in silicone/PTFE.
Opzione di setti incollati disponibili.
Crimpatrici, decrimpatrici e decappatrici SureSTART™
Crimpatrici, decrimpatrici e pinze decappatrici
Set di ganasce per stazioni di crimpaggio elettroniche programmabili ad alta potenza
Crimpatrici e decrimpatrici elettroniche per fiale
Crimpatrici e decrimpatrici elettroniche manuali
Base accessoria per stazione di crimpaggio (piastra di base e barra)
Piastre a pozzetto SureSTART™ WebSeal™
Piastra WebSeal™ + kit piastre con inserti di vetro con tappetini a 96 posizioni
Piastra WebSeal™ + micropiastre rivestite di vetro
Accessori per kit SureSTART™ WebSeal™
Tappetini a 96 pozzetti WebSeal™: kit in silicone/PTFE
Fiale per piastre Webseal™ per 96 pozzetti e kit accessori
Piastre a pozzetti PP WebSeal™ e kit rack
Piastra WebSeal™ con inserti di vetro trasparente con chiusure individuali
Piastre a pozzetto WebSeal™ con codice a barre per sistemi Thermo Scientific™ Vanquish™