Flussi di lavoro Life Science
Dalla preparazione dei campioni alla loro manipolazione e separazione, disponiamo di prodotti innovativi per identificazione e caratterizzazione affidabili dei campioni nel flusso di lavoro Life Science.
Selezione prodotti
Colonne per LC MAbPac™ RP
Per caratterizzazione ad alte prestazioni tramite HPLC e LC/MS a fase inversa di anticorpi monoclonali (mAb), frammenti, varianti, farmaci anticorpo-coniugati (ADC), proteine PEGilate e proteine bispecifiche.
Colonne per LC MAbPac™ SCX-10
Usate per l'analisi ad alta risoluzione ed efficienza di anticorpi monoclonali (mAb) e relative varianti. La resina pellicolare non porosa offre il potere risolvente necessario per separare varianti di mAb che differiscono di appena un residuo carico.
Colonne MAbPac™ SEC-1
Per la separazione ad alta risoluzione e l'analisi di anticorpi monoclonali (mAb), inclusi monomeri e aggregati, nonché frammenti Fab e Fc derivanti dalla proteolisi.
Colonne MAbPac™ HIC-10
Una colonna di silice ad alta risoluzione progettata per la separazione di anticorpi monoclonali (mAb) e relativi agenti biologici mediante interazione idrofobica.
Colonne per HPLC MAbPac™ HIC-20
Utilizzate per la separazione di anticorpi monoclonali (mAb), frammenti di mAb e varianti ossidate mediante cromatografia a interazione idrofobica (HIC). Le proprietà chimiche della colonna in silice offrono alta risoluzione e selettività eccellente.
Colonne per HPLC MAbPac™ HIC-Butyl
Utilizzate per separare gli anticorpi monoclonali (mAb) e i farmaci anticorpo-coniugati (ADC). Questa colonna è costituita da particelle polimeriche idrofile e non porose da 5 μm rese funzionali con gruppi butile.
Colonne per LC GlycanPac™ AXR-1
Una colonna cromatografica a elevate prestazioni a base di silice, in grado di eseguire separazioni in modalità mista sfruttando una combinazione di carica, struttura dell'isomero e dimensioni.
Colonne DNAPac™ RP
Per un livello superiore di separazioni a fase inversa di oligonucleotidi. Le proprietà chimiche esclusive sono progettate per l'analisi di oligonucleotidi e frammenti di DNA/RNA a doppio filamento tramite LC-UV o LC-MS.