Autocampionatore SureSTART per vial e piastre a pozzetto
3 livelli di performance differenziati consentono di scegliere il giusto prodotto Thermo Scientific ™ SureSTART™ in modo semplice e chiaro.
Possibilità di ampliare il tuo budget per i consumabili
Ottieni un valore aggiunto con gli sconti sulle grandi quantità: più acquisti, più risparmi
Qualità, prestazioni e compatibilità assicurate
Idoneo per tutte le attuali marche di strumenti HPLC/UHPLC o GC. Con oltre 40 anni di esperienza nella fornitura di vial e piastre a pozzetto, i prodotti certificati SureSTART™ soddisfano perfettamente le specifiche critiche di qualità.
Abbiamo pensato a voi: dall’integrazione dei nostri innovativi prodotti brevettati che riducono al minimo l’evaporazione del campione, alla selezione curata che garantisce la sicurezza del campione e il basso assorbimento dei composti, puoi soddisfare i tuoi requisiti normativi con facilità.
Scopri le soluzioni SureSTART™ per la manipolazione dei campioni:
5 motivi per cui scegliere SureSTART
Un nuovo livello di prestazioni, riproducibilità e accuratezza dei risultati.
La migliore analisi inizia con i giusti prodotti per il flusso di lavoro.
Ulteriori informazioni su SureSTART
Livello di performance 1: analisi quotidiane, approvato per cromatografia
Per applicazioni QA/QC che utilizzano detector principali, non MS: UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD o FPD.
Livello di performance 2: analisi ad alta produttività, quando la robustezza e la riproducibilità sono fondamentali
Per applicazioni di routine QA/QC che utilizzano la tecnologia MS. Le concentrazioni dei composti sono facilmente rilevabili o presentano bassi livelli di rilevamento.
Livello di performance 3: prestazioni elevate, quando la sensibilità è un must
Per applicazioni impegnative e incentrate sulla ricerca: con tecnologia MS. Le concentrazioni dei composti sono pari o vicine al limite di rilevamento del metodo.