Livello di performance 1: analisi quotidiane, concentrazioni di composti a livelli facilmente rilevabili.
Soddisfa le tue esigenze cromatografiche
Scegli le vial giuste per le analisi cromatografiche. I prodotti Thermo Scientific™ SureSTART™ di livello di performance 1 sono progettate per le analisi cromatografiche di tutti i giorni. Rappresentano una scelta conveniente per l’uso con tutti i tipi di strumenti GC e HPLC/UHPLC. Se stai verificando la presenza e la quantificazione di un composto utilizzando tecniche di rilevamento come UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD o FPD, i nostri prodotti di livello 1 sono la soluzione perfetta per te - seleziona i prodotti con un’onda.
Nell'ambito del livello 1 è disponibile una selezione di vial (vetro, plastica, <2 mL, 2 mL e headspace). È inoltre disponibile un’ampia selezione di tappi standard e incernierati per supportare gli autocampionatori robotici con questo livello di prestazione.
- Confezionati in materiale testato e selezionato per la pulizia
- Tutti i prodotti che rientrano in questo livello di prestazione sono adatti all’uso con GC e HPLC/UHPLC
Certificati secondo le specifiche
- Tutte le vial Thermo Scientific™ SureSTART™ sono verificate dimensionalmente per garantire la compatibilità con l’autocampionatore
- Ispezione ottica e calibrata automatizzata per garantire dimensioni e tolleranze critiche
- Le vial sono conformi a tutti i requisiti della Farmacopea USA, UE e JPN.
- Uniformi e prive di difetti
Lotto tracciabile
- 100% tracciabile attraverso il processo di produzione
- Certificato di conformità disponibile su richiesta per numero di lotto
I prodotti del livello di performance 1 includono:
Fiale/tappi SureSTART™
-
Vetro: ambra/trasparente
Vite 2 mL/tappi a vite 9 mm
Crimpaggio 2 mL/tappi a crimpare 11 mm (acciaio magnetico e alluminio)
Headspace a crimpare 20 mL/tappi 20 mm
-
Plastica: polipropilene (PP) microfiale per <2mL
Vite 2 mL PP/tappi a vite 9 mm
A scatto 2 mL PP/tappi: 11 mm a scatto e 11 mm a crimpare
-
Tappi
Crimpatrici, decrimpatrici e decappatrici SureSTART™
Crimpatrici, decrimpatrici e pinze decappatrici
Set di ganasce per stazioni di crimpaggio elettroniche programmabili ad alta potenza
Crimpatrici e decrimpatrici elettroniche per vial
Crimpatrici e decrimpatrici elettroniche manuali
Base accessoria per stazione di crimpaggio (piastra di base e barra)
Piastre a pozzetti, tappetini, nastri sigillanti, applicatori manuali SureSTART™
Piastre a pozzetti WebSeal™: plastica, non rivestita, non sterile, testata per la cromatografia
Tappetini e nastri sigillanti WebSeal™, non sterili con applicatori manuali