Flussi di lavoro farmaceutici
Soluzioni Thermo Scientific™ innovative, affidabili e di semplice utilizzo per consentirvi di rispondere alle esigenze impegnative di ogni fase del flusso di lavoro farmaceutico. Dalla preparazione dei campioni alla loro sicurezza e separazione, vantiamo la gamma più completa di materiali di consumo per cromatografia per flussi di lavoro farmaceutici.
Prodotti SOLA (cartucce e piastre)
I prodotti Thermo Scientific™ SOLA™assicurano prestazioni impareggiabili per le bioanalisi rispetto ai tradizionali prodotti SPE, grazie all'innovativo design senza setto poroso...
Colonne per HPLC e UHPLC Accucore
Particelle a core solido per separazioni ad alta velocità e risoluzione, con contropressioni notevolmente inferiori rispetto a quelle associate alla UHPLC.
Webseal
A comprehensive range of well plate solutions enabling high sample integrity for high density sample handling in chromatography.