Colonne per HPLC e UHPLC Accucore
Particelle a core solido per separazioni ad alta velocità e risoluzione, con contropressioni notevolmente inferiori rispetto a quelle associate alla UHPLC.
Prestazioni imbattibili del core
- Le colonne per HPLC e UHPLC Thermo Scientific Accucore sono una famiglia di colonne ad alta velocità e risoluzione basate su una tecnologia Core Enhanced
Colonne UHPLC Accucore Vanquish di ultima generazione
- Combinano i vantaggi del materiale a core solido con la maggiore efficienza cromatografica di una subparticella da 2 µm
Controllo rigoroso del diametro delle particelle
- Il processo di selezione migliorato consente di mantenere la distribuzione dimensionale delle particelle a un livello minimo e permette di creare colonne ad elevata efficienza