Livello di performance 2: analisi ad alta produttività, quando la precisione e la riproducibilità sono fondamentali
Sii pronto a soddisfare le normative per i tuoi campioni ad alta produttività in ambienti regolamentati
Scegli i prodotti Thermo Scientific™ SureSTART™ di livello 2 per garantire dati di alta qualità con un flusso di lavoro ininterrotto in applicazioni ad alta produttività che utilizzano sistemi GC, HPLC/UHPL o sistemi MS singoli, tripli o quadrupli. Utilizza queste vial di livello 2 per applicazioni di routine QA/QC, dove i livelli di analiti sono raggiungibili o vicini al livello di rilevamento del metodo. Questi prodotti hanno un contenuto di metalli, estraibili e lisciviabili molto basso e sono conformi a standard elevati, in modo da soddisfare i requisiti normativi. Sono certificati secondo le specifiche per garantire le dimensioni fisiche e la compatibilità con gli autocampionatori.
Se hai bisogno di prodotti che supportano le analisi di routine, i nostri prodotti di livello 2 sono qui per te. Seleziona i prodotti con due onde.
Entro il livello di prestazione 2 trovi una selezione di kit (compresa la nostra gamma di EPA e scintillazione), vial, tappi, inserti e setti.
- Tutti i prodotti di questo livello di prestazione sono adatti per applicazioni GC, HPLC/UHPLC e spettrometria di massa (MS).
- Volumi che vanno da 0,3 mL a 20 mL per coprire volumi di campione limitati fino alle analisi headspace
Certificati secondo le specifiche
- Tutte le vial Thermo Scientific™ SureSTART™ sono verificate dimensionalmente per garantire la compatibilità con l’autocampionatore
- Ispezione ottica e calibrata automatizzata per garantire dimensioni e tolleranze critiche.
- Le vial soddisfano tutti i requisiti delle Farmacopee di Stati Uniti, Unione Europea e Giappone.
- Uniformi e prive di difetti
Lotto tracciabile
- 100% tracciabile attraverso il processo di produzione
- Certificato di conformità disponibile su richiesta per numero di lotto
I prodotti del livello di performance 2 includono:
Vial/tappi SureSTART™
-
Vetro: ambra/trasparente
Vite 2mL
A scatto 2 mL/tappi a scatto e a crimpare 11 mm (acciaio magnetico e alluminio)
Crimpaggio 2 mL/tappi a crimpare 11 mm (acciaio magnetico e alluminio)
Vite per microfiale 1,7 mL - Recupero elevato
Tappi a vite 9 mm AVCS™ Caps
-
Inserti
-
Vetro hedaspace: ambra/trasparente
Crimpaggio 10 mL
Crimpaggio 20 mL
Tappi a crimpare 20 mm (acciaio magnetico e alluminio)
Setti 20 m (per fiale 10+20 mL)
Vite 4 mL
Tappi a vite 13 mm
Vite 10 mL
Vite 20 mL
18 tappi a vite di precisione
-
Vial/tappi Kit setti
Fiale a vite 2 mL SureSTOP™/kit tappi AVCS™ certificati secondo le specifiche
Fiale a vite/kit tappi certificati EPA
Fiala di vetro trasparente a vite 20 mL e kit di tappi a vite con parte superiore chiusa da 24 mm per la scintillazione certificati secondo le specifiche
Crimpatrici, decrimpatrici e decappatrici SureSTART™
Crimpatrici, decrimpatrici e pinze decappatrici
Set di ganasce per stazioni di crimpaggio elettroniche programmabili ad alta potenza
Crimpatrici e decrimpatrici elettroniche per fiale
Crimpatrici e decrimpatrici elettroniche manuali
Base accessoria per stazione di crimpaggio (piastra di base e barra)
Piastre a pozzetti, tappetini, nastri sigillanti, applicatori manuali SureSTART™
Piastre WebSeal™ certificate, di plastica, non rivestite, non sterili
Tappetini e nastri sigillanti WebSeal™, non sterili