Tute Quantus
Caratteristiche:
  • Cuciture ribattute per una copertura della cucitura sicura e sigillata
  • Chiusura a zip anteriore in plastica (doppia copertura) 
  • Colletto alto con bottone a pressione
  • Cintura elastica incorporata; regolabile con bottone interno 
  • Comodo stile Raglan
  • Polsini in tessuto antistatico come chiusura delle maniche
  • Chiusura della gamba regolabile in larghezza con bottoni a pressione
  • Bottoni a pressione sul petto (a sinistra); clipband in PES bianco (L x A) 12 cm x 2 cm
  • Piastrina cucita sul colletto con etichetta
  • Anello nel colletto
Caratteristiche opzionali:
  • Caviglie in tessuto antistatico
  • Clipband in tessuto per camere bianche (stampato/non stampato)
  • Stampa personalizzata: logo aziendale, nome, codici, ecc.
  • Gancio per appendere penne, cellulari, cartellini di identificazione, ecc. Dimensioni (L x A): 8 cm x 4 cm
  • Modelli ESD funzionali disponibili su richiesta
  • Tuta combinata: tuta con cappuccio piatto integrato completo di inserti auricolari a rete, campo visivo aperto, 4 bottoni a pressione sul lato anteriore per la regolazione. Il cappuccio può essere regolato sul retro mediante bottoni a pressione
Taglie: XXS - XXXL, sono disponibili taglie speciali!