Calzari Quantus
Caratteristiche:
- Chiusura lampo anteriore
- Fascia elastica sul retro con bottoni a pressione regolabili
- Fissaggio a scatto regolabile all'altezza del collo del piede
- Modello di suola alta con suola di plastica grigio chiaro (Maestro) (robusta, impermeabile, autoclavabile)
- Fascia di rialzo in poliestere tra suola e tessuto
- Taglie: S - XL
Caratteristiche opzionali:
- Lacci in PES all'altezza del ginocchio e delle caviglie
- Ulteriore clip all'altezza del collo del piede
Calzari Quantus® Plus Q-D
Caratteristiche:
- Chiusura lampo in plastica laterale, con protezione
- Chiusura a ghetta in alto, con nastro in PES e fibbia con clip
- Doppia patta per prolungare il nastro in PES sul bordo della ghetta
- Clip di regolazione al collo del piede
- Doppio rinforzo sulla ghetta, dello stesso tessuto esterno
- Rinforzo tra suola e tessuto, in tessuto CONTROL (bianco)
- Suola in nitrile grigio chiaro CRS-BA bassa (ergonomica, resistente, stabile, impermeabile, autoclavabile)
- Taglie: S - XL