Sottoindumenti Quantus
Per ottimizzare il sistema di indumenti Quantus®, si consiglia l'uso di sottoindumenti funzionali e antiabrasione.
Sono disponibili tessuti in poliestere, microfibra o cotone/poliestere di elevata qualità per ridurre le fibre libere. Un ulteriore comfort si ottiene con il trasporto a umidità e temperatura controllata.
Oltre agli aspetti fisiologici e alla comodità, nella scelta dei sottoindumenti sono sempre più importanti gli aspetti relativi all'usura nonché i requisiti CI e stili e colori moderni.
La gamma di sottoindumenti Quantus comprende:
  • Felpe (maniche lunghe) 
  • T-shirt (maniche corte)
  • Pantaloni
  • Giacche
  • Calzini
Tessuti dei sottoindumenti Quantus 
Panoramica sui modelli di sottoindumenti
Taglie dei sottoindumenti Quantus
Abbigliamento standard
Disponibili felpe (maniche lunghe con polsini in tessuto), T-shirt (maniche corte), pantaloni (con elastico all'altezza delle caviglie). In microfibra, finitura antimicrobica
AreaDress
Maglie e pantaloni. Antistatici e antimicrobici. Sensazione di estrema morbidezza, a trama stretta e massima traspirabilità.
Calzini
Calzini con elevata resistenza all'abrasione e lavabili a 30°C.