Quantus AreaDress
Caratteristiche principali:
- Zip anteriore a doppio cursore (coperta)
- Colletto alto con bottone a pressione
- Comodo stile Raglan
- Polsini in tessuto antistatici
- Piastrina cucita sul colletto con etichetta
- Anello nel colletto
Colore: bianco, ulteriori colori su richiesta
Tessuto: 100% poliestere con carbonio
Taglie: XS - XXXL
Caratteristiche dei pantaloni:
- Vita elasticizzata comoda, larga, a doppia cucitura
- Fasce elastiche all'altezza della caviglia
Colore: bianco, ulteriori colori su richiesta
Tessuto: 100% poliestere con carbonio
Taglie: XS - XXXL