Indumenti Quantus
Si prega di chiedere quali modelli sono disponibili nei rispettivi tessuti e dimensioni.
Tessuti (tute, cappucci, maschere facciali, calzari / sovrascarpe, camici)
Panoramica dei modelli
Taglie
Camici da laboratorio
Con bottoni a pressione o chiusura a zip (modello: Quantus Control), con o senza tasche.
Tute
Tute con cuciture ribattute per una copertura della cucitura sicura e sigillata. Con cappuccio con apertura per viso e maschera facciale, come versione combinata con cappuccio piatto integrato o con funzione ESD speciale disponibile.
Maschere facciali
Bottoni a pressione o con striscia di velcro per il fissaggio al cappuccio
Cuffie
Cuffie "Bouffant style" con fascia elastica per regolare la taglia e bottoni a pressione per regolare la larghezza.
Cappucci
Calzabilità ottimale grazie alla fibbia regolabile nella parte posteriore, con protezione per le spalle con bottoni a pressione per fissare la maschera facciale sul lato del cappuccio.
Calzari
Calzabilità ottimale grazie alle regolazioni nella parte superiore, sul collo del piede e su ginocchio e caviglia, con suola robusta, impermeabile e autoclavabile.
Copriscarpe
Fascia elastica sulla parte superiore, regolazione in larghezza, doppio rinforzo. Suola in plastica flessibile resistente e impermeabile.