Tute Quantus
Caratteristiche:
- Cuciture ribattute per una copertura della cucitura sicura e sigillata
- Chiusura a zip anteriore in plastica (doppia copertura)
- Colletto alto con bottone a pressione
- Cintura elastica incorporata; regolabile con bottone interno
- Comodo stile Raglan
- Polsini in tessuto antistatico come chiusura delle maniche
- Chiusura della gamba regolabile in larghezza con bottoni a pressione
- Bottoni a pressione sul petto (a sinistra); clipband in PES bianco (L x A) 12 cm x 2 cm
- Piastrina cucita sul colletto con etichetta
- Anello nel colletto
Caratteristiche opzionali:
- Caviglie in tessuto antistatico
- Clipband in tessuto per camere bianche (stampato/non stampato)
- Stampa personalizzata: logo aziendale, nome, codici, ecc.
- Gancio per appendere penne, cellulari, cartellini di identificazione, ecc. Dimensioni (L x A): 8 cm x 4 cm
- Modelli ESD funzionali disponibili su richiesta
- Tuta combinata: tuta con cappuccio piatto integrato completo di inserti auricolari a rete, campo visivo aperto, 4 bottoni a pressione sul lato anteriore per la regolazione. Il cappuccio può essere regolato sul retro mediante bottoni a pressione
Taglie: XXS - XXXL, sono disponibili taglie speciali!