Tute monouso
Le tute monouso proteggono sia i prodotti che gli operatori. Vengono prodotte appositamente per prevenire la contaminazione da particelle e l'accumulo statico.
Le tute monouso per cleanroom sono realizzate in vari materiali (Tyvek, polipropilene, tessuto SMS traspirante, polietilene, tessuto non tessuto, tessuto Clean Tough).
Sono disponibili versioni sterili e non sterili di tute monouso per cleanroom con polsini e caviglie elasticizzati.
Cappuccio integrato su richiesta. Sono disponibili cappucci sfusi.
Selezione prodotti
Tute monouso
Scegliere da un elenco di prodotti e affinare gli attributi di ricerca...