Colonne per HPLC e UHPLC Syncronis
Colonne per HPLC utilizzate per ottenere separazioni costanti e riproducibili, ideali per le necessità dei laboratori di QA/QC.
Elevata riproducibilità delle separazioni
- La fase stazionaria rigorosamente testata, insieme all'altissima qualità della silice, garantisce prestazioni di LC costanti e prevedibili
Forme del picco eccellenti per risoluzione e sensibilità migliorate
- La copertura densa della superficie offerta dalla silice riduce al minimo le interazioni secondarie e lo scodamento dei picchi
- Doppio endcapping, per una copertura extra della superficie
Eccellente uniformità tra le colonne
- Prodotte, impaccate e testate in stabilimenti accreditati ISO 9000
- Colonne testate singolarmente per verificarne le rigorose specifiche di ritenzione, efficienza e simmetria dei picchi
- Processo di impaccamento automatizzato e migliorato
Disponibili in tre formati di particelle
- 1,7 μm per separazioni rapide mediante cromatografia liquida ad altissime prestazioni (UHPLC), 3 e 5 μm per analisi HPLC tradizionali