Masterflex nelle soluzioni farmaceutiche
Le pompe peristaltiche dei marchi Masterflex e Ismatec sono caratterizzate dalla tecnologia di pompaggio senza contaminazione preferita dai settori regolamentati.
I nostri servizi di soluzioni monouso e di tubi tagliati su misura sono pronti a fornirti assemblaggi di tubi monouso personalizzati irradiati con raggi gamma e tubi tagliati nelle lunghezze e quantità necessarie. Oltre ai prodotti che offriamo, i nostri rappresentanti conoscono bene le sfide che devi affrontare e i servizi di cui hai bisogno.
Le pompe peristaltiche Masterflex sono perfette per:
- filtrazione a flusso tangenziale
- raccolta di terreni cellulari
- flussi di lavoro dei bioprocessi
- purificazione
- produzione di sacche per flebo
- ultrafiltrazione a spirale
- controllo della fermentazione
- test di dissoluzione
- erogazione di cosmetici
Cosa rende Masterflex la scelta migliore per le applicazioni farmaceutiche
- Ampia gamma di materiali per tubi - Compatibile con molti prodotti chimici di laboratorio.
- Non contaminante - I fluidi entrano in contatto solo con l’interno del tubo.
- Facile pulizia - Per pulire la pompa è sufficiente cambiare il tubo.
- Capacità multicanale - Possibilità di utilizzare fino a 32 canali contemporaneamente su un azionamento.
- Connessioni sanitarie su tubi - Connessioni rapide dei tubi nei sistemi sanitari.
- Gestione di materiali viscosi - Erogazione di agar e sospensioni.
- Funziona a secco - Utilizzabile come aspiratore a basso flusso o come pompa per aria/vuoto.
- Design modulare - Possibilità di combinare teste delle pompe, tubi e azionamenti.
- Servizio personalizzato - Progettate per i tuoi dispenser da laboratorio o per le tue apparecchiature analitiche.
Masterflex nella preparazione dei terreni tampone
Pompe, componenti del percorso del fluido, apparecchiature di miscelazione, filtrazione e monitoraggio del processo sono tutti elementi importanti di un sistema completo di preparazione dei tamponi.
Le soluzioni tampone sono essenziali per una raccolta e una purificazione efficaci. Mantenere la purezza del tampone e fornire volumi accurati è fondamentale per una produzione efficace.
Flusso di lavoro per la preparazione dei terreni
Masterflex nelle applicazioni di trasferimento delle colture cellulari
Le pompe peristaltiche, con tubi e connettori sterilizzati, sono metodi ideali per proteggere la purezza della coltura durante il trasferimento tra recipienti di produzione.
La coltura cellulare è il principale ambiente di produzione dei prodotti biofarmaceutici. Durante le operazioni pilota e di scale-up, mantenere le condizioni ottimali per la crescita delle cellule attraverso un trattamento delicato del terreno di coltura è importante per garantire la massima resa del prodotto finale.
Pompe di alimentazione per fluidi
Alimentazione e riempimento dei fluidi efficienti e programmabili; flussi fino a 19 LPM
Pompa di erogazione
Pompe multicanale versatili per un’erogazione precisa di fluidi a bassa portata, con un’interfaccia touch screen intuitiva
Pompe di alimentazione di prodotti acidi/basici
Dosaggio programmabile di regolatori di pH e altri coadiuvanti; flussi fino a 3400 mL/min
Tubo per pompe peristaltiche
Formulazioni Masterflex e Ismatec estruse con precisione e testate con la pompa, progettate per la massima affidabilità, conformità e tracciabilità
Raccordi e morsetti sanitari
Garantiscono connessioni sicure e sanitarie in applicazioni di processo critiche. Raccordi e morsetti nelle dimensioni necessarie, dalla fase pilota alla produzione
Masterflex nella filtrazione a flusso tangenziale (TFF)
Masterflex offre pompe, tubi e connettori per il percorso del fluido, filtrazione, monitor di pressione e altri prodotti per garantire il successo e proteggere la purezza dei tuoi prodotti finali.
Utilizzata per separare e/o purificare le biomolecole e raccogliere le cellule; le pressioni di lavoro e le portate della TFF richiedono un’attrezzatura adeguata.
Le terapie diagnostiche rivoluzionarie richiedono pompe personalizzate
Nel settore sanitario, la sicurezza e il tempo sono prioritari. Gli sviluppatori di prodotti di Cytonics si sono rivolti al Custom Engineering Services Group di Masterflex per creare una soluzione di pompa personalizzata per il loro sistema APIC.
Maggiori informazioni