Masterflex nelle soluzioni per alimenti e bevande
Masterflex è in grado di gestire un’ampia gamma di fluidi, dall’acqua calda alle soluzioni vitaminiche, fino alla melassa densa. Le teste delle pompe sono progettate per facilitare la sostituzione dei tubi e un’ampia selezione di azionamenti è dotata di funzionalità di “lavaggio”. Scegli tra un’ampia varietà di tubi conformi ai requisiti USP Classe VI, FDA, NSF, EP e 3A.
Le pompe peristaltiche Masterflex sono perfette per:
- Dosaggio della salsa per pizza
- Pompa per condimenti per insalate
- Sistema di lavaggio dei vetri
- Pompa per gelato
- Pulitori automatici per scarichi
- Erogazione di burro per popcorn
- Iniezione di vitamina A e D
Cosa rende Masterflex la scelta migliore per le applicazioni alimentari e delle bevande.
- Elevata purezza - I fluidi entrano in contatto solo con il tubo - conformità USP, FDA, EP, 3A, NSF. Sterilizza con ossido di etilene, radiazioni gamma o autoclave.
- Ampia gamma di materiali per tubi - Compatibile con molti prodotti chimici industriali.
- Facile pulizia - Per pulire la pompa è sufficiente cambiare il tubo, modelli IP66 disponibili.
- Autoadescante - Aspirazione in sollevamento fino a 8,8 m (29 ft).
- Gestione di materiali viscosi - Trasferimento ed erogazione di yogurt, gelato e particelle alimentari.
- Reversibile - Funziona in entrambe le direzioni senza scollegare il tubo.
- Design modulare - Possibilità di combinare teste delle pompe, tubi e azionamenti.
- Servizio personalizzato - Progettate per i tuoi dispenser da laboratorio o per le tue apparecchiature analitiche.
Pompa di erogazione
Pompe multicanale versatili per un’erogazione precisa di fluidi a bassa portata, con un’interfaccia touch screen intuitiva
Pompa di campionamento sanitario
Erogazione precisa a velocità variabile - gli alloggiamenti NEMA 4X resistono alle applicazioni di processo e di lavaggio.
Pompa per additivi/concentrati
Programma per l’erogazione di concentrati aromatizzati “su richiesta”. Anche molte opportunità di applicazioni OEM
Tubo per pompe peristaltiche
Formulazioni Masterflex e Ismatec estruse con precisione e testate con la pompa, progettate per la massima affidabilità, conformità e tracciabilità
Raccordi e morsetti sanitari
Garantiscono connessioni sicure e sanitarie in applicazioni di processo critiche. Raccordi e morsetti nelle dimensioni necessarie, dalla fase pilota alla produzione