Pompe peristaltiche Masterflex® nella produzione di vaccini
Soluzioni fluidiche per la produzione di vaccini e prodotti terapeutici
Ottimizza i tuoi processi e riduci il rischio di contaminazione con l’ampia gamma di prodotti fluidici Masterflex®, Ismatec® e altri di marchi affidabili. Aggiungi le pompe peristaltiche e i tubi per pompe intuitivi e precisi, il monitoraggio remoto delle pompe MasterflexLive® , i flussometri e i controller, i componenti monouso e i gruppi di bottiglie per mantenere il flusso della produzione di vaccini e il tuo prezioso prodotto sicuro fino alla linea di finitura.
Fermentazione
Al centro del processo di vaccinazione o terapeutico, la fermentazione crea le proteine per le terapie. Un monitoraggio attento e l’aggiunta precisa di terreni e altri additivi sono essenziali per una crescita efficace. Assicura un rendimento ottimale con la nostra ampia gamma di prodotti per la movimentazione dei fluidi.
Visualizza il flusso di lavoro della fermentazione
Pompe di alimentazione per fluidi
Alimentazione e riempimento dei fluidi efficienti e programmabili; flussi fino a 19 LPM
Pompa di trasferimento
Lavabile IP66; connessione tramite MasterflexLive, EtherNet/IP, o Profibus; flusso fino a 42 LPM
Pompe di alimentazione di prodotti acidi/basici
Dosaggio programmabile di regolatori di pH e altri coadiuvanti; flussi fino a 3400 mL/min
Pompe di alimentazione per fluidi
Trasferimento e riempimento precisi dei fluidi tramite touch screen intuitivo; flussi fino a 3400 mL/min
Pompe di alimentazione di prodotti acidi/basici
Dosaggio programmabile a basso flusso di regolatori di pH e altri coadiuvanti; flussi fino a 365 mL/min
Raccolta
Dal lavaggio all’iniezione di tampone, fino alla filtrazione, le fasi di raccolta iniziano a separare le proteine dalle cellule. Le nostre pompe sono ideali per il trasferimento dei fluidi e le linee monouso tra i filtri e i contenitori. A seconda della scala di produzione, i nostri prodotti di filtrazione possono anche fornire prestazioni critiche nel tuo processo.
Visualizza il flusso di lavoro di raccolta
Pompa di ultrafiltrazione
Pompa sanitaria a bassa pulsazione che eroga flusso e pressione per la filtrazione; flussi fino a 3 LPM; pressione fino a 58 psi (4 bar)
Pompa di filtrazione sterile
La pompa sanitaria, sensibile al taglio, eroga flusso e pressione per la filtrazione; flusso fino a 14 LPM; pressione fino a 58 psi (4 bar)
Pompa di alimentazione per centrifuga
La pompa Cytoflow® è ideale per le cellule vive, molecole di grandi dimensioni e altri fluidi sensibili al taglio; flussi fino a 13,6 LPM
Pompa di trasferimento
La pompa Cytoflow è ideale per il pompaggio di cellule vive, molecole di grandi dimensioni e altri fluidi sensibili al taglio; flussi fino a 5 LPM
Pompa di campionamento
Campionamento accurato e programmabile per volume o tempo; flussi fino a 365 mL/min
Purificazione
Separa il prodotto finale da tutti i contaminanti e gli effluvi rimanenti. Concentra e raffina le proteine per prepararle al riempimento/finitura del prodotto finale. Il percorso del fluido isolato delle pompe peristaltiche è fondamentale per questo flusso di lavoro.
Visualizza il flusso di lavoro di purificazione
Pompa di filtrazione TFF/Crossflow
La pompa sanitaria, a basse pulsazioni eroga flusso e pressione per la filtrazione; flusso fino a 3 LPM; pressione fino a 58 psi (4 bar)
Pompe di alimentazione per la cromatografia
La pompa Cytoflow® è ideale per le cellule vive, molecole di grandi dimensioni e altri fluidi sensibili al taglio; flussi fino a 13,6 LPM
Pompa di filtrazione TFF/Crossflow
La pompa sanitaria, sensibile al taglio, eroga flusso e pressione per la filtrazione; flusso fino a 14 LPM; pressione fino a 58 psi (4 bar)
Pompa di trasferimento
Lavabile IP66; connessione tramite MasterflexLive, EtherNet/IP, o Profibus; flusso fino a 42 LPM
Pompa di campionamento
Campionamento programmabile per volume o tempo; facile integrazione dell’automazione con EtherNet/IP; flussi fino a 3400 mL/min
Elementi essenziali del processo
Oltre alle pompe e ai tubi per soddisfare le tue esigenze di processo, puoi scegliere tra un’ampia gamma di assemblaggi e componenti monouso, gruppi di bottiglie, sensori di flusso e pompe con monitoraggio remoto per mantenere la tua produzione di vaccini attiva e funzionante 24 ore su 24 senza preoccupazioni.
Sensori di flusso a ultrasuoni Masterflex®
Ottieni letture accurate del flusso senza aggiungere un nuovo materiale al percorso del fluido; il design non invasivo elimina il contatto con il fluido di lavoro
Controller del sensore di flusso Masterflex
L’interfaccia tra il sensore di flusso a ultrasuoni e la pompa Masterflex riceve l’input dal sensore di flusso e regola la velocità della pompa in base alla portata o al volume di dosaggio impostati.
Gruppi di bottiglie di campionamento
Trasferiscono, campionano e conservano in modo sicuro prodotti biofarmaceutici e reagenti.
Tubo per pompe peristaltiche
Formulazioni Masterflex e Ismatec estruse con precisione e testate con la pompa, progettate per la massima affidabilità, conformità e tracciabilità
Raccordi e morsetti sanitari
Garantiscono connessioni sicure e sanitarie in applicazioni di processo critiche. Raccordi e morsetti nelle dimensioni necessarie, dalla fase pilota alla produzione