Guida alla selezione dei tubi per pompe e dei sistemi per la movimentazione dei fluidi
La scelta del tubo giusto è fondamentale nella costruzione del sistema di pompaggio per il trattamento dei fluidi. Prima di scegliere, considera tutti gli aspetti della tua applicazione: compatibilità chimica, temperatura operativa, pressione, approvazioni normative necessarie, permeabilità ai gas del tubo e requisiti di pulizia/sterilizzazione.
Utilizza la “Guida alla scelta dei tubi” qui sotto per aiutarti a selezionare il tubo più adatto alla tua applicazione. La guida alla compatibilità chimica e il riepilogo della resistenza ai prodotti chimici riportato nella tabella seguente sono solo linee guida. La resistenza ai prodotti chimici e l’usura dei tubi possono variare a seconda dell’utilizzo.
Siamo qui per aiutarti a determinare il tubo giusto per le tue esigenze di pompaggio e movimentazione dei fluidi. Per saperne di più sulle classificazioni e le formulazioni chimiche, consulta le pagine seguenti.
Classificazione della resistenza ai prodotti chimici
A —Nessun danno dopo 30 giorni di esposizione continua.
B —Lieve o nessun danno dopo 30 giorni di esposizione continua.
C —Alcuni effetti dopo 7 giorni di esposizione continua. Gli effetti possono essere: crepe, screpolature, perdita di resistenza, scolorimento, ammorbidimento o rigonfiamento. In alcuni casi l’ammorbidimento e il gonfiore sono reversibili.
D —Sconsigliati per l’uso continuo. Si possono verificare danni immediati.
“_” —Dati dei test non disponibili o non applicabili.
Formulazione Temperatura
di esercizio
Certificazione(i) resina Durometro Indice della resistenza ai prodotti chimici Permeabilità (appr.)†
Unità: {cc-mmsec-cm2-cm Hg } x 10-10
Acidi,
debole
Acidi,
forte
Basi,
debole
Basi,
forte
Ozono Luce UV CO2 H2 O2 N2
Bev-A-Line® IV da -60 a 160 °F
(da -51 a 71 °C)
FDA, USP, USDA, 80 (D) B D B B D
Bev-A-Line® V da -60 a 200 °F
(da -51 a 93 °C)*
Formulario nazionale 80 (D) B B B B D
Bev-A-Line® XX da -60 a 160 °F
(da -51 a 71 °C)
FDA*, NSF* 55 (D) C D C D C A
C-FLEX® da -100 a 275 °F
(da -73 a 135 °C)
FDA, USP, USDA, GMP 50 (A) A A A A B 150
Chemfluor®367 da -400 a 450 °F
(da -195 a 260 °C)
FDA 58 (A) A A A A A
Rame da -60 a 400 °F
(da -53 a 204 °C)
Nessuno D D C C A A
EPDM per uso alimentare;
rivestito in PTFE;
rinforzato con filo metallico
da -40 a 300 °F
(da -40 a 148 °C)
FDA, USDA, 3A A B A A
ETFE da -150 a 302 °F
(da -101 a 150 °C)
sintesi GMP 75 (D) A A A A A A
FEP da -454 a 400 °F
(da -270 a 205 °C)
FDA, USP, GMP 55 (D) A A A A A A 5,9 1,3 14 2,0
Gomma di caucciù da -15 a 158 °F
(da -26 a 70 °C)
GMP 35 (A) A D A B C D 1311 492 307 118
Hypalon® da 40 a 220 °F
(da 4 a 104 °C)
Nessuno 70 (D) A
Kynar® da -40 a 260 °F
(da -40 a 127 °C)
FDA, USP, USDA 80 (D) A A A A A A
MFA da -103 a 482 °F
(da -75 a 250 °C)
USP 59 (D) A A A A A A
Norprene® da -75 a 275 °F
(da -60 a 135 °C)
GMP 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
Norprene® per uso alimentare da -60 a 275 °F
(da -51 a 135 °C)
FDA, NSF, GMP 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
Norprene® pressione da -60 a 275°F
(da -51 a 135°C)
FDA, 3A, NSF 61 (A) A B A C A B 1200 80 200
Nylon da -60 a 200°F
(da -51 a 93°C)
Nessuno A D A C C D 20 19 5,4 1,1
PEEK fino a 212 °F
(fino a 100 °C)
Nessuno A A A A A A
PFA da -320 a 500 °F
(da -195 a 260 °C)
FDA, USP, GMP 60 (D) A A A A A A
PFA-450 alta purezza da -320 a 500 °F
(da -195 a 260 °C)
FDA, GMP 60 (D) A A A A A A
PharMed® da -75 a 275 °F
(da -59 a 135 °C)
FDA, USP, NSF, GMP 64 (A) A B A C A B 1200 80 200
Polietilene da -100 a 175°F
(da -73 a 80°C)
FDA, USDA 50 (D) A D B B B A 280 60 20
Polietilene,
rivestito in FEP
da -100 a 175°F
(da -73 a 80°C)
FDA, GMP A A A A A A 5,9* 1,3* 14* 2,0*
Poliammide da -418 a 896 °F
(da -250 a 480 °C)
USP, NEMA A A A A A A
Polipropilene da 32 a 250 °F
(da 0 a 121 °C)
FDA, USDA 75 (D) A D B B C D 90 25 4
Poliuretano
(trasparente, tinta acquosa)
da -40 a 180°F
(da -40 a 82°C)
Nessuno 95 (A) B D B B A 395 66 10,5 17,1
Poliuretano
(rosso, verde,
blu, nero)
da 70 a 185 °F
(da -57 a 85 °C)
Nessuno 95 (A) B D B B A 395 66 10,5 17,1
PTFE da -400 a 500°F
(da -195 a 260 °C)
FDA, USP, GMP 50 (D) A A A A A A 6,8 1,0
PTFE
con codice a colori
da -400 a 500°F
(da -195 a 260 °C)
Nessuno 50 (D) A A A A A A 6,8 1,0
In PVC da 10 a 140 °F
(da -12 a 60 °C)
Nessuno 65 (A) A A A A A A 6,8 1,0
PVC Bubble® da 5 a 180 °F
(da -21 a 82 °C)
Nessuno 55 (A) A D A D B D 1305 1345
PVC per uso alimentare da 10 a 140 °F
(da -12 a 60 °C)
FDA, 3A, USDA 65 (A) A A A A A A 6,8 1,0
PVC rinforzato da 5 a 180 °F
(da -21 a 82 °C)
FDA, USDA, NSF, 3A 65 (A) A D A A B D 36 36
PVC
rinforzato con filo metallico
da 25 a 150 °F
(da -4 a 65 °C)
FDA, USDA, 3A, NSF 70 (A) A D A A B D 36 36
Silicone,
polimerizzato con perossido
da -60 a 460°F
(da -51 a 238°C)
FDA, USP, GMP 50 (A) B D A A A 20.132 6579 7961 2763
Silicone,
polimerizzato in platino
da -60 a 460°F
(da -51 a 238°C)
FDA, USP, USDA, GMP 50 (A) B D A A A 20.132 6579 7961 2763
Silicone
rinforzato,
perossido
da -60 a 400 °F
(da -51 a 204 °C)
FDA, USP, GMP 60 (A) B D A A A 20.132 6579 7961 2763
Acciaio inossidabile, 316 da -65 a 550 °F
(da -53 a 289 °C)
Nessuno A B A C A A
Tygon®,
rivestito in FEP
da -40 a 180 °F
(da -40 a 82 °C)
FDA*, USP*, GMP 67 (A) A A A A B B 5,9* 1,3* 14* 2,0*
Tygon®
carburante/lubrificante
da -35 a 165 °F
(da -37 a 74 °C)
GMP 57 (A) B C C D A A 100 12 22
Tygon®
industria alimentare/delle bevande
da -49 a 165 °F
(da -45 a 74 °C)
FDA, NSF, 3A 63 (A) A B A B B D 270 30 60
Tygon®
elevata purezza
da -94 a 125 °F
(da -70 a 52 °C)
FDA, USP, GMP 72 (A) A C A A B B 745 135 45
Tygon®
rinforzato ad alta purezza
da -94 a 125 °F
(da -70 a 52 °C)
FDA, NSF, GMP 72 (A) A C A A B B 745 135 45
Tygon®
lab; vuoto
da -58 a 165 °F
(da -50 a 74 °C)
FDA, GMP 55 (A) A D A D B D 360 40 80
Tygon®
LFL
da -58 a 165 °F
(da -50 a 74 °C)
FDA, USP, GMP 56 (A) A A A B
Tygon®
pressione
da -47 a 165 °F
(da -44 a 74 °C)
FDA, 3A, NSF 65 (A) A A B A 2700 600 300
Tygon®
silicone sanitario
pres.
da -112 a 320 °F
(da -51 a 160 °C)
FDA, USP, NSF, GMP 70 (A) B D A A A
Tygon®
silicone
da -112 a 392 °F
(da -80 a 200 °C)
FDA, USP, NSF, GMP 50 (A) A C A A B B
Tygon®
ultra
resistente ai prodotti chimici
da -108 a 125 °F
(da -78 a 52 °C)
sintesi GMP 72 (A) A C A A B B 4840 980 350
Tygothane®
pressione
da -100 a 180°F
(da -73 a 82°C)
FDA, NSF 82 (A) C C B D A 1680 180 60
Vinile da -45 a 180 °F
(da -43 a 82 °C)
GMP 67 (A) A D A A C D 360 40 80
In Viton® da -25 a 400 °F
(da -32 a 204 °C)
GMP 75 (A) A A C D A A 79 15 4,3
*Sulla base di un rivestimento
†a 25 °C
Bev-A-Line—Reg TM Thermoplastic Processes, Inc.
Bubble—Reg TM Sherwood Medical Industries Inc.
Chemfluor, Norprene, PharMed, Tygon, Tygothane—Reg TM Norton Performance Plastics Corp.
C-FLEX—Reg TM Consolidated Polymer Technologies, Inc.
Hypalon, Viton—Reg TM DuPont Dow Elastomers L.L.C.
Kynar, Superflex—Reg TM Elf Atochem North America
PTFE—Reg TM E. I. DuPont de Nemours & Co.
Tubi per pompe per un’ampia gamma di applicazioni e mercati
I tubi per pompe vengono utilizzati per una varietà di applicazioni in un’ampia gamma di mercati e industrie, come:
  • Soluzioni, prodotti e risorse per la ricerca nel settore Life Science
  • Cromatografia e spettrometria di massa
  • Chimica analitica
  • Produzione biofarmaceutica
  • Sicurezza
  • Ambiente controllato e soluzioni per clean room
Tutti si sono affidati ai tubi per pompe Masterflex® per le loro specifiche esigenze. Visita il nostro sito web o contattaci per ricevere ulteriori informazioni.
La guida per tubi di cui hai bisogno
Ti servono più consigli per scegliere il tubo per pompe peristaltiche? La nostra guida di selezione dei tubi per pompe Masterflex® può aiutarti a: Maggiori informazioni sull’abbinamento dei tubi delle pompe peristaltiche al fluido che si intende utilizzare. Siamo qui per aiutarti a continuare la tua ricerca. Contattaci per qualunque domanda che hai sui tubi per pompe.