Guida al confronto e alla selezione degli azionamenti digitali Masterflex
Masterflex ha le opzioni di azionamento digitale per la tua ricerca o il tuo processo. Che tu abbia bisogno di un azionamento standard, di un azionamento con la sicurezza di un sensore a testa aperta, di un azionamento compatibile con il computer, di un azionamento di rete/computer con Bluetooth® ed Ethernet o Profibus, o che tu voglia un monitoraggio remoto tramite cloud, abbiamo una pompa digitale per le tue esigenze.
Masterflex L/S Digital Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing
Gli azionamenti digitali standard Masterflex sono dotati di un motore ad alta precisione che non richiede manutenzione e di un’interfaccia grafica che rende l’impostazione e il funzionamento più semplici che mai. Scegli un azionamento Masterflex standard con sensore di testa aperta (OHS) per una maggiore sicurezza e per avere la certezza che la tua pompa si spenga automaticamente quando la testa della pompa è aperta. Se hai bisogno di un azionamento compatibile con il computer, puoi trovare una varietà di opzioni di azionamenti Masterflex per soddisfare le tue esigenze. Se scegli un azionamento dotato di MasterflexLive®,hai a disposizione un monitoraggio in tempo reale delle tue pompe. Monitora tutti i parametri, tra cui velocità, portata, volume di erogazione e altro ancora. Le notifiche push ti avvisano delle condizioni operative e dei messaggi di errore, consentendoti di monitorare i processi critici delle pompe 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di essere sul posto.
Utilizza la tabella di confronto qui sotto per selezionare l’azionamento Masterflex® digitale per la tua applicazione:
  Standard Digital Digital Modular; Digital Process Standard Digital OHS; Digital Process OHS Compatibilità con il computer Rete/Bluetooth con EtherNet/IP Rete/Bluetooth con Profibus MasterflexLive®
Comunicazione - I/O  
Segnale analogico I/O
Sensore a testa aperta/perdita    
RS-232          
USB      
Bluetooth®        
Ethernet/IP          
Profibus          
Ethernet - Telnet      
Cloud (MasterflexLive)          
Segnale analogico I/O Ingresso: controllo velocità tramite 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V (scalabile); avvio/arresto, CW/CCW, e Prime tramite chiusura a contatto; uscita: da 0 a 20 mA, da 0 a 10 V; TTL Pulse (tach); contatto in esecuzione con azionamento; indicatore di modalità interna/esterna
Sensore a testa aperta /perdita Il connettore sulla parte anteriore dell’azionamento consente il collegamento diretto di un sensore a testa aperta (OHS)/di un sensore di rilevamento delle perdite.
RS-232 Controllo da PC di tutti i parametri della pompa tramite comandi seriali con connettore seriale a 9 pin
USB Controllo da PC di tutti i parametri della pompa tramite comandi seriali con connettore USB
BluetoothLE Controllo di tutte le funzioni della pompa, salvataggio e richiamo dei programmi di erogazione, monitoraggio dello stato della pompa tramite un’applicazione di controllo personalizzata basata su iOS; richiede che il telefono o il tablet si trovino nel raggio del segnale BluetoothLE (fino a 25 m circa).
EtherNet/IP or
Profibus
Interfaccia diretta con reti di controllo di processo basate su Ethernet/IP o Profibus (utilizzando PLC, SCADA o simili); consente il controllo di tutti i parametri della pompa tramite interfaccia di rete.
Ethernet - Telnet Rete interna bidirezionale/controllo PC di tutti i parametri della pompa tramite comandi ASCII mediante connettore Ethernet RJ-45
Cloud (MasterflexLive) Monitoraggio dello stato della pompa tramite un’applicazione personalizzata su base cloud; ricezione di notifiche push sullo stato della pompa tramite e-mail o testo; richiede una connessione a Internet tramite jack RJ-45 standard (tutti) o Wi-Fi (solo serie 78018-xx).
  Standard Digital Digital Modular; Digital Process Standard Digital OHS; Digital Process OHS Compatibilità con il computer Rete/Bluetooth con EtherNet/IP Rete/Bluetooth con Profibus MasterflexLive®
SKU applicabili MFLX07522-20 MFLX07522-28 MFLX07551-20 MFLX07551-40 MFLX07551-42 MFLX77112-10
  MFLX07522-30 MFLX07522-38 MFLX07551-30 MFLX07575-50 MFLX07575-52 MFLX07526-10
  MFLX07575-30 MFLX07575-38   MFLX07575-60 MFLX07575-62 MFLX07526-12
  MFLX07575-35 MFLX07575-48   MFLX77420-30 MFLX77420-32 MFLX07526-20
  MFLX07575-40 MFLX77420-18   MFLX77420-40 MFLX77420-42 MFLX07526-22
  MFLX07575-45 MFLX77420-28   MFLX74000-49   MFLX77920-40
  MFLX77301-40     MFLX74000-51   MFLX77920-42
  MFLX77301-60     MFLX74000-53   MFLX78018-10
  MFLX77301-50     MFLX74000-59   MFLX78018-12
  MFLX77301-70         MFLX78018-14
  MFLX77420-10         MFLX78018-20
  MFLX77420-20         MFLX78018-22
  MFLX07594-00         MFLX78018-24
  MFLX07594-10         MFLX78018-40
            MFLX78018-42
            MFLX77920-50
            MFLX77920-52
            MFLX07576-10
            MFLX77976-02
            MFLX07576-12
            MFLX77976-10
            MFLX77976-12