Guida alla selezione dei tubi per pompe e dei sistemi per la movimentazione dei fluidi
La scelta del tubo giusto è fondamentale nella costruzione del sistema di pompaggio per il trattamento dei fluidi. Prima di scegliere, considera tutti gli aspetti della tua applicazione: compatibilità chimica, temperatura operativa, pressione, approvazioni normative necessarie, permeabilità ai gas del tubo e requisiti di pulizia/sterilizzazione.
Utilizza la “Guida alla scelta dei tubi” qui sotto per aiutarti a selezionare il tubo più adatto alla tua applicazione. La guida alla compatibilità chimica e il riepilogo della resistenza ai prodotti chimici riportato nella tabella seguente sono solo linee guida. La resistenza ai prodotti chimici e l’usura dei tubi possono variare a seconda dell’utilizzo.
Siamo qui per aiutarti a determinare il tubo giusto per le tue esigenze di pompaggio e movimentazione dei fluidi. Per saperne di più sulle classificazioni e le formulazioni chimiche, consulta le pagine seguenti.
Classificazione della resistenza ai prodotti chimici
A —Nessun danno dopo 30 giorni di esposizione continua.
B —Lieve o nessun danno dopo 30 giorni di esposizione continua.
C —Alcuni effetti dopo 7 giorni di esposizione continua. Gli effetti possono essere: crepe, screpolature, perdita di resistenza, scolorimento, ammorbidimento o rigonfiamento. In alcuni casi l’ammorbidimento e il gonfiore sono reversibili.
D —Sconsigliati per l’uso continuo. Si possono verificare danni immediati.
“_” —Dati dei test non disponibili o non applicabili.
Formulazione | Temperatura di esercizio |
Certificazione(i) resina | Durometro | Indice della resistenza ai prodotti chimici | Permeabilità (appr.)† Unità: {cc-mmsec-cm2-cm Hg } x 10-10 |
||||||||
Acidi, debole |
Acidi, forte |
Basi, debole |
Basi, forte |
Ozono | Luce UV | CO2 | H2 | O2 | N2 | ||||
Bev-A-Line® IV | da -60 a 160 °F (da -51 a 71 °C) |
FDA, USP, USDA, | 80 (D) | B | D | B | B | D | — | — | — | — | — |
Bev-A-Line® V | da -60 a 200 °F (da -51 a 93 °C)* |
Formulario nazionale | 80 (D) | B | B | B | B | D | — | — | — | — | — |
Bev-A-Line® XX | da -60 a 160 °F (da -51 a 71 °C) |
FDA*, NSF* | 55 (D) | C | D | C | D | C | A | — | — | — | — |
C-FLEX® | da -100 a 275 °F (da -73 a 135 °C) |
FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | A | A | A | A | — | B | — | — | 150 | — |
Chemfluor®367 | da -400 a 450 °F (da -195 a 260 °C) |
FDA | 58 (A) | A | A | A | A | A | — | — | — | — | — |
Rame | da -60 a 400 °F (da -53 a 204 °C) |
Nessuno | — | D | D | C | C | A | A | — | — | — | — |
EPDM per uso alimentare; rivestito in PTFE; rinforzato con filo metallico |
da -40 a 300 °F (da -40 a 148 °C) |
FDA, USDA, 3A | — | A | B | A | A | — | — | — | — | — | — |
ETFE | da -150 a 302 °F (da -101 a 150 °C) |
sintesi GMP | 75 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
FEP | da -454 a 400 °F (da -270 a 205 °C) |
FDA, USP, GMP | 55 (D) | A | A | A | A | A | A | 5,9 | 1,3 | 14 | 2,0 |
Gomma di caucciù | da -15 a 158 °F (da -26 a 70 °C) |
GMP | 35 (A) | A | D | A | B | C | D | 1311 | 492 | 307 | 118 |
Hypalon® | da 40 a 220 °F (da 4 a 104 °C) |
Nessuno | 70 (D) | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kynar® | da -40 a 260 °F (da -40 a 127 °C) |
FDA, USP, USDA | 80 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
MFA | da -103 a 482 °F (da -75 a 250 °C) |
USP | 59 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
Norprene® | da -75 a 275 °F (da -60 a 135 °C) |
GMP | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Norprene® per uso alimentare | da -60 a 275 °F (da -51 a 135 °C) |
FDA, NSF, GMP | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Norprene® pressione | da -60 a 275°F (da -51 a 135°C) |
FDA, 3A, NSF | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Nylon | da -60 a 200°F (da -51 a 93°C) |
Nessuno | — | A | D | A | C | C | D | 20 | 19 | 5,4 | 1,1 |
PEEK | fino a 212 °F (fino a 100 °C) |
Nessuno | — | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PFA | da -320 a 500 °F (da -195 a 260 °C) |
FDA, USP, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PFA-450 alta purezza | da -320 a 500 °F (da -195 a 260 °C) |
FDA, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PharMed® | da -75 a 275 °F (da -59 a 135 °C) |
FDA, USP, NSF, GMP | 64 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Polietilene | da -100 a 175°F (da -73 a 80°C) |
FDA, USDA | 50 (D) | A | D | B | B | B | A | 280 | — | 60 | 20 |
Polietilene, rivestito in FEP |
da -100 a 175°F (da -73 a 80°C) |
FDA, GMP | — | A | A | A | A | A | A | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Poliammide | da -418 a 896 °F (da -250 a 480 °C) |
USP, NEMA | — | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
Polipropilene | da 32 a 250 °F (da 0 a 121 °C) |
FDA, USDA | 75 (D) | A | D | B | B | C | D | 90 | — | 25 | 4 |
Poliuretano (trasparente, tinta acquosa) |
da -40 a 180°F (da -40 a 82°C) |
Nessuno | 95 (A) | B | D | B | B | A | — | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
Poliuretano (rosso, verde, blu, nero) |
da 70 a 185 °F (da -57 a 85 °C) |
Nessuno | 95 (A) | B | D | B | B | A | — | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
PTFE | da -400 a 500°F (da -195 a 260 °C) |
FDA, USP, GMP | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PTFE con codice a colori |
da -400 a 500°F (da -195 a 260 °C) |
Nessuno | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
In PVC | da 10 a 140 °F (da -12 a 60 °C) |
Nessuno | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC Bubble® | da 5 a 180 °F (da -21 a 82 °C) |
Nessuno | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 1305 | — | 1345 | — |
PVC per uso alimentare | da 10 a 140 °F (da -12 a 60 °C) |
FDA, 3A, USDA | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC rinforzato | da 5 a 180 °F (da -21 a 82 °C) |
FDA, USDA, NSF, 3A | 65 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | — | 36 | — |
PVC rinforzato con filo metallico |
da 25 a 150 °F (da -4 a 65 °C) |
FDA, USDA, 3A, NSF | 70 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | — | 36 | — |
Silicone, polimerizzato con perossido |
da -60 a 460°F (da -51 a 238°C) |
FDA, USP, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | — | 20.132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silicone, polimerizzato in platino |
da -60 a 460°F (da -51 a 238°C) |
FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | — | 20.132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silicone rinforzato, perossido |
da -60 a 400 °F (da -51 a 204 °C) |
FDA, USP, GMP | 60 (A) | B | D | A | A | A | — | 20.132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Acciaio inossidabile, 316 | da -65 a 550 °F (da -53 a 289 °C) |
Nessuno | — | A | B | A | C | A | A | — | — | — | — |
Tygon®, rivestito in FEP |
da -40 a 180 °F (da -40 a 82 °C) |
FDA*, USP*, GMP | 67 (A) | A | A | A | A | B | B | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Tygon® carburante/lubrificante |
da -35 a 165 °F (da -37 a 74 °C) |
GMP | 57 (A) | B | C | C | D | A | A | 100 | — | 12 | 22 |
Tygon® industria alimentare/delle bevande |
da -49 a 165 °F (da -45 a 74 °C) |
FDA, NSF, 3A | 63 (A) | A | B | A | B | B | D | 270 | — | 30 | 60 |
Tygon® elevata purezza |
da -94 a 125 °F (da -70 a 52 °C) |
FDA, USP, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | — | 135 | 45 |
Tygon® rinforzato ad alta purezza |
da -94 a 125 °F (da -70 a 52 °C) |
FDA, NSF, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | — | 135 | 45 |
Tygon® lab; vuoto |
da -58 a 165 °F (da -50 a 74 °C) |
FDA, GMP | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 360 | — | 40 | 80 |
Tygon® LFL |
da -58 a 165 °F (da -50 a 74 °C) |
FDA, USP, GMP | 56 (A) | A | A | A | B | — | — | — | — | — | — |
Tygon® pressione |
da -47 a 165 °F (da -44 a 74 °C) |
FDA, 3A, NSF | 65 (A) | A | A | B | A | — | — | 2700 | — | 600 | 300 |
Tygon® silicone sanitario pres. |
da -112 a 320 °F (da -51 a 160 °C) |
FDA, USP, NSF, GMP | 70 (A) | B | D | A | A | A | — | — | — | — | — |
Tygon® silicone |
da -112 a 392 °F (da -80 a 200 °C) |
FDA, USP, NSF, GMP | 50 (A) | A | C | A | A | B | B | — | — | — | — |
Tygon® ultra resistente ai prodotti chimici |
da -108 a 125 °F (da -78 a 52 °C) |
sintesi GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 4840 | — | 980 | 350 |
Tygothane® pressione |
da -100 a 180°F (da -73 a 82°C) |
FDA, NSF | 82 (A) | C | C | B | D | A | — | 1680 | — | 180 | 60 |
Vinile | da -45 a 180 °F (da -43 a 82 °C) |
GMP | 67 (A) | A | D | A | A | C | D | 360 | — | 40 | 80 |
In Viton® | da -25 a 400 °F (da -32 a 204 °C) |
GMP | 75 (A) | A | A | C | D | A | A | 79 | — | 15 | 4,3 |
*Sulla base di un rivestimento
†a 25 °C
Bev-A-Line—Reg TM Thermoplastic Processes, Inc.
Bubble—Reg TM Sherwood Medical Industries Inc.
Chemfluor, Norprene, PharMed, Tygon, Tygothane—Reg TM Norton Performance Plastics Corp.
C-FLEX—Reg TM Consolidated Polymer Technologies, Inc.
Hypalon, Viton—Reg TM DuPont Dow Elastomers L.L.C.
Kynar, Superflex—Reg TM Elf Atochem North America
PTFE—Reg TM E. I. DuPont de Nemours & Co.
Tubi per pompe per un’ampia gamma di applicazioni e mercati
I tubi per pompe vengono utilizzati per una varietà di applicazioni in un’ampia gamma di mercati e industrie, come:
- Soluzioni, prodotti e risorse per la ricerca nel settore Life Science
- Cromatografia e spettrometria di massa
- Chimica analitica
- Produzione biofarmaceutica
- Sicurezza
- Ambiente controllato e soluzioni per clean room
Tutti si sono affidati ai tubi per pompe Masterflex® per le loro specifiche esigenze. Visita il nostro sito web o contattaci per ricevere ulteriori informazioni.
La guida per tubi di cui hai bisogno
Ti servono più consigli per scegliere il tubo per pompe peristaltiche? La nostra guida di selezione dei tubi per pompe Masterflex® può aiutarti a: Maggiori informazioni sull’abbinamento dei tubi delle pompe peristaltiche al fluido che si intende utilizzare. Siamo qui per aiutarti a continuare la tua ricerca. Contattaci per qualunque domanda che hai sui tubi per pompe.