Dati tecnici e linee guida per la selezione della durata dei tubi
Linee guida per la selezione
Le prestazioni di durata dei tubi sono solo uno dei tanti fattori presenti nelle applicazioni di pompaggio. Queste utili tabelle di riferimento ti aiuteranno nella scelta dei tubi per le tue applicazioni di pompaggio.
La durata dei tubi è espressa in ore a varie velocità del motore, con pompaggio continuo di acqua a 21 °C (70 °F) e 0 bar (psig). I dati sulla durata di Masterflex® sono calcolati dal momento in cui si verifica il guasto o la riduzione al 50% della portata, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
In generale:
  • I materiali dei tubi Norprene® e PharMed® offrono la migliore durata dei tubi in tutte le applicazioni in cui il fluido pompato è chimicamente compatibile.
  • I tubi di precisione ad alte prestazioni hanno una durata superiore del 20-30% rispetto ai tubi di precisione.
  • Il Norprene ad alta pressione e il PharMed hanno la migliore durata nelle applicazioni a pressione.
  • I tubi in silicone polimerizzati con perossido offrono una durata superiore fino al 40%. I tubi in silicone polimerizzati al platino offrono una migliore biocompatibilità e un minor numero di sostanze estraibili. I tubi in silicone polimerizzati al platino Biopharm Plus durano fino a cinque volte di più rispetto agli altri tubi in silicone polimerizzati al platino.
Altri fattori da considerare per determinare il tubo migliore per la tua applicazione includono:
  • compatibilità del fluido
  • temperatura del fluido
  • pressione del sistema
  • numero di giri del motore
  • chiarezza del tubo
  • ciclo di lavoro
  • periodi di manutenzione
  • purezza del tubo
  • viscosità
Una volta scelto il tubo:
  1. testalo nella tua applicazione
  2. Monitorare la durata della tubazione nel ciclo di lavoro, ricercare i segni di affaticamento del tubo (per es. piccole perdite da foro, abrasione, ecc.).
  3. Impostare un programma di manutenzione per anticipare i guasti del tubo.
Monitorare il tempo di permanenza del tubo nella pompa. Avanzare di 8-12 pollici su base giornaliera, settimanale, mensile o trimestrale, a seconda dell’esperienza acquisita con il programma di manutenzione.
Parametri di test
Questi grafici indicano la durata media dei tubi Masterflex® utilizzati nelle nostre teste delle pompe di tipo standard. La durata dei tubi è espressa in ore a varie velocità del motore, con pompaggio continuo di acqua a 21 °C (70 °F) e 0 bar (0 psig). Questi dati sono stati raccolti in anni di test sulle pompe peristaltiche Masterflex. I dati sulla durata delle pompe Masterflex sono calcolati dal momento in cui si verifica il guasto o la riduzione al 50% della portata, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
Questi grafici sono da utilizzare solo come confronto generale. Non è garantito il raggiungimento dei risultati indicati. In generale, la durata di tutti i tipi di tubi è influenzata negativamente dalla temperatura, dal numero di giri del motore della pompa, dalla compatibilità chimica e dalla pressione.