Guida alla scelta dei raccordi
Il mondo delle forniture biologiche è ricco di scelte. E queste scelte non dipendono solo dalle preferenze personali: ogni pezzo deve adattarsi all'altro come un ecosistema senza soluzione di continuità per il corretto funzionamento delle apparecchiature di laboratorio.
Noi di Masterflex ci preoccupiamo di rendere questo processo più semplice. Questa guida ai raccordi ti aiuterà a trovare il tipo di raccordo giusto per il tuo sistema.
Come scegliere il raccordo giusto
Dopo aver scelto la pompa, il sistema cromatografico o l’apparecchiatura di fermentazione più adatti, è necessario effettuare i collegamenti giusti. I raccordi sbagliati possono causare problemi quali:
  • Perdite
  • Limitazioni di flusso indesiderate
  • Costosi tempi di inattività
La scelta di raccordi adeguati consente alle apparecchiature di svolgere il lavoro previsto.
Seleziona i tuoi raccordi
  1. Tipo di tubazione
    I raccordi spinati funzionano meglio con tubi flessibili come il silicone o PharMed®. I raccordi a compressione funzionano bene con tubi rigidi come il PTFE o il polipropilene.
  2. Tipi di materiali
    I fluidi incompatibili con il materiale dei raccordi possono causare perdite o danni al sistema. Per i fluidi altamente corrosivi, i raccordi in PTFE sono i migliori. Consulta le nostre tabelle di resistenza chimica per verificare la compatibilità del materiale del tuo fluido.
  3. Temperatura di controllo e condizioni della pressione
    I fluidi incompatibili con il materiale dei raccordi possono causare perdite o danni al sistema. Per i fluidi altamente corrosivi, i raccordi in PTFE sono i migliori. Consulta il nostro database di compatibilità chimica e dei materiali per verificare la compatibilità del materiale del tuo fluido.
Tipi di raccordi di base
barbed fitting
I raccordi a camma  sono raccordi a sgancio rapido da utilizzare con il tubo. Collegare un accoppiatore femmina a un adattatore maschio e tirare verso il basso i bracci per ottenere un collegamento sicuro. Sono in grado di sopportare applicazioni ad alta pressione.
cam fittings
I raccordi per cromatografia sono un tipo di raccordo a compressione progettato per HPLC e altre applicazioni ad alta pressione. Questi raccordi resistono a pressioni fino a 1000 psi.
chromatography fitting
I raccordi per cromatografia sono un tipo di raccordo a compressione progettato per HPLC e altre applicazioni ad alta pressione. Questi raccordi resistono a pressioni fino a 1000 psi.
compresion fitting
I raccordi a compressione    hanno un dado che comprime il tubo rigido contro il corpo del raccordo per applicazioni ad alta pressione.
luer fittings
I raccordi Luer   sono progettati per funzionare con microtubi e siringhe di tipo Luer. Le estremità di collegamento di dimensioni standard rendono i raccordi Luer, i rubinetti di arresto e i collettori completamente intercambiabili per installazioni sicure.
pipe fittings
I raccordi per tubi  sono filettati nelle misure NPT (National Pipe Taper), UNF (Unified Fine Thread) o BSP (British Standard Pipe) per connessioni permanenti a tubi ad alta pressione.
quick disconnect fittings
I raccordi a sgancio rapido  consentono di effettuare e interrompere le connessioni dei tubi senza separare il tubo dal raccordo. Disponibili con attacchi a spillo, per tubi, a compressione e John Guest®.
sanitary fittings
I raccordi per sanitari sono progettati per connessioni di tubi prive di contaminazione. La maggior parte di questi raccordi autoclavabili soddisfa i requisiti FDA e USDA e gli standard sanitari 3A.
Dimensioni della filettatura del tubo
In origine, i tubi venivano specificati con un diametro esterno (DE) e uno spessore di parete standardizzati, in modo che la dimensione nominale del tubo fosse approssimativamente uguale al diametro interno (DI). Poiché questa relazione tra il diametro esterno, lo spessore delle pareti e la dimensione nominale del tubo non è più valida, le scale in pollici NPT (National Pipe Taper) e UNF (Unified Fine Thread) sono diverse dalla scala in pollici standard inglese.
Offre anche raccordi BSP (British Standard Pipe) per il collegamento di sistemi che utilizzano configurazioni di filettatura sia NPT che BSP. Per un confronto tra questi due stili di filettatura, vedi la tabella seguente.
Dimensione Filettature per pollice
NPT BSP
1/8" 27 28
1/4" 18 19
3/8" 18 19
1/2" 14 14
3/4" 14 14
Certificati di conformità
Cerca il badge “Certificati” che compare sui prodotti applicabili, per identificare facilmente quando è disponibile un certificato di qualità. Il nostro servizio clienti può fornire un certificato di conformità della resina o dell’elastomero per molti dei nostri raccordi, tubi e guarnizioni. È possibile richiedere questa documentazione GRATUITA al momento dell’acquisto selezionando l’opzione “conformità” per un articolo specifico.
Lista di certificati della tua azienda:
  • Numero di catalogo
  • Formulazione/Composto
  • Numero di lotto (se applicabile)
  • Paese di origine
I certificati elencano anche le normative e le agenzie a cui il raccordo, il tubo o la guarnizione sono conformi, tra cui:
  • FDA
  • USP
  • USDA
  • National Formulary
  • NSF International
  • GMP
  • 3A
Segui la nostra guida sui raccordi
L’approvvigionamento di componenti compatibili può essere difficile; è una parte importante del processo di costruzione del laboratorio che può facilmente andare storto se vengono acquistati componenti non compatibili. Noi semplifichiamo l’acquisto dei raccordi giusti. La nostra guida sui raccordi ti aiuterà sicuramente a trovare quello che fa per te..