Guida al confronto e alla selezione degli azionamenti digitali Masterflex
Masterflex ha le opzioni di azionamento digitale per la tua ricerca o il tuo processo. Che tu abbia bisogno di un azionamento standard, di un azionamento con la sicurezza di un sensore a testa aperta, di un azionamento compatibile con il computer, di un azionamento di rete/computer con Bluetooth® ed Ethernet o Profibus, o che tu voglia un monitoraggio remoto tramite cloud, abbiamo una pompa digitale per le tue esigenze.
Gli azionamenti digitali standard Masterflex sono dotati di un motore ad alta precisione che non richiede manutenzione e di un’interfaccia grafica che rende l’impostazione e il funzionamento più semplici che mai. Scegli un azionamento Masterflex standard con sensore di testa aperta (OHS) per una maggiore sicurezza e per avere la certezza che la tua pompa si spenga automaticamente quando la testa della pompa è aperta. Se hai bisogno di un azionamento compatibile con il computer, puoi trovare una varietà di opzioni di azionamenti Masterflex per soddisfare le tue esigenze. Se scegli un azionamento dotato di MasterflexLive®,hai a disposizione un monitoraggio in tempo reale delle tue pompe. Monitora tutti i parametri, tra cui velocità, portata, volume di erogazione e altro ancora. Le notifiche push ti avvisano delle condizioni operative e dei messaggi di errore, consentendoti di monitorare i processi critici delle pompe 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di essere sul posto.
Utilizza la tabella di confronto qui sotto per selezionare l’azionamento Masterflex® digitale per la tua applicazione:
Standard Digital Digital Modular; Digital Process | Standard Digital OHS; Digital Process OHS | Compatibilità con il computer | Rete/Bluetooth con EtherNet/IP | Rete/Bluetooth con Profibus | MasterflexLive® | |
Comunicazione - I/O | ||||||
Segnale analogico I/O | • | • | • | • | • | • |
Sensore a testa aperta/perdita | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
Ethernet/IP | • | |||||
Profibus | • | |||||
Ethernet - Telnet | • | • | • | |||
Cloud (MasterflexLive) | • | |||||
Segnale analogico I/O | Ingresso: controllo velocità tramite 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V (scalabile); avvio/arresto, CW/CCW, e Prime tramite chiusura a contatto; uscita: da 0 a 20 mA, da 0 a 10 V; TTL Pulse (tach); contatto in esecuzione con azionamento; indicatore di modalità interna/esterna | |||||
Sensore a testa aperta /perdita | Il connettore sulla parte anteriore dell’azionamento consente il collegamento diretto di un sensore a testa aperta (OHS)/di un sensore di rilevamento delle perdite. | |||||
RS-232 | Controllo da PC di tutti i parametri della pompa tramite comandi seriali con connettore seriale a 9 pin | |||||
USB | Controllo da PC di tutti i parametri della pompa tramite comandi seriali con connettore USB | |||||
BluetoothLE | Controllo di tutte le funzioni della pompa, salvataggio e richiamo dei programmi di erogazione, monitoraggio dello stato della pompa tramite un’applicazione di controllo personalizzata basata su iOS; richiede che il telefono o il tablet si trovino nel raggio del segnale BluetoothLE (fino a 25 m circa). | |||||
EtherNet/IP or Profibus |
Interfaccia diretta con reti di controllo di processo basate su Ethernet/IP o Profibus (utilizzando PLC, SCADA o simili); consente il controllo di tutti i parametri della pompa tramite interfaccia di rete. | |||||
Ethernet - Telnet | Rete interna bidirezionale/controllo PC di tutti i parametri della pompa tramite comandi ASCII mediante connettore Ethernet RJ-45 | |||||
Cloud (MasterflexLive) | Monitoraggio dello stato della pompa tramite un’applicazione personalizzata su base cloud; ricezione di notifiche push sullo stato della pompa tramite e-mail o testo; richiede una connessione a Internet tramite jack RJ-45 standard (tutti) o Wi-Fi (solo serie 78018-xx). | |||||
Standard Digital Digital Modular; Digital Process | Standard Digital OHS; Digital Process OHS | Compatibilità con il computer | Rete/Bluetooth con EtherNet/IP | Rete/Bluetooth con Profibus | MasterflexLive® | |
SKU applicabili | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |