Flussi di lavoro nel settore alimentare e delle bevande
Che stiate testando i contaminanti o sviluppando un nuovo processo di produzione, siamo qui per aiutarvi. La nostra gamma innovativa di prodotti e soluzioni Thermo Scientific™ consente di realizzare i prodotti alimentari che i clienti si aspettano in termini di alta qualità e sicurezza. Dalla preparazione dei campioni alla loro sicurezza e separazione, vantiamo la gamma più completa di materiali di consumo per cromatografia per flussi di lavoro nell'ambito degli alimenti e delle bevande.
Selezione dei prodotti
HyperSep Dispersive SPE (QuEChERS)
Approccio semplice e rapido alla preparazione dei campioni per l'analisi dei pesticidi. Pratica estrazione e pulizia dei pesticidi negli alimenti e altre matrici complesse.
Tappi AVCS e fiale SureStop
Offrono una compressione ottimale quando si sigilla la fiala, senza valutazioni soggettive. Migliorano i risultati analitici e riducono la percentuale di errore dell'analisi dovuta all'evaporazione di solvente in fiale sigillate in modo errato.
Colonne per GC
Lo standard insuperato per prestazioni della colonna per GC, con basso spurgo, riproducibilità eccellente e alti livelli di inerzia.
Colonne per HPLC e UHPLC Accucore
Particelle a core solido per separazioni ad alta velocità e risoluzione, con contropressioni notevolmente inferiori rispetto a quelle associate alla UHPLC.
Colonne Hypersil
Le colonne Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ offrono ai cromatografi una forma del picco eccellente per cromatografia a fase inversa, a scambio ionico, HILIC o a fase normale.
Accessori per GC (siringhe, setti, rivestimenti e ghiere)
Una gamma completa di accessori per GC progettati per offrire prestazioni ottimali del sistema per le complesse analisi GC odierne.
Webseal
A comprehensive range of well plate solutions enabling high sample integrity for high density sample handling in chromatography.