Campionatori monouso : per gli standard di campionamento più elevati
Pulire i campionatori è un compito impegnativo che richiede molto tempo, in particolare se il materiale è grasso, fortemente adesivo o tossico. Il monouso è la soluzione
Lance di campionamento per liquidi
Campionatori monouso per fluidi da liquidi a viscosi.
DispoDippers e DispoLadles
I campionatori a immersione combinano campionatore e contenitore per campionamento in un unico dispositivo mentre i mestoli hanno due scale in rilievo e due beccucci per gli utenti ambidestri o mancini.
Lance di campionamento - per polveri e granuli
Campionatori monouso per diverse applicazioni come il campionamento di piccole quantità di polveri fino al campionamento di quantità più grandi di granulati a grana piccola.
- PowderDispo
- DispoPicker - con punta chiusa per prelevare i campioni in polvere dalla parte superiore
- DispoLance - per canalizzare i campioni direttamente ad esempio in sacchetti per campionamento
- MicroDispo - per piccoli volumi di campioni
- MultiDispo - per prelevare campioni su tutti i livelli
- TargetDispo - per prelevare i campioni in determinati punti
Sessole, raschietti, cucchiai e spatole
Strumenti di campionamento per raccogliere, maneggiare e processare materiali di campionamento da volumi molto piccoli (0,5 ml) a molto grandi (1 l).
- Sessole per campionamento
- Sessole di campionamento a manico lungo
- Raschietti per campionamento
- Cucchiai di campionamento
- Cucchiai di campionamento a manico lungo
- Cucchiai di campionamento a manico lungo, curvi
- Cucchiaio di dosaggio
- Cucchiaio/spatole per campionamento
- Microspatole per campionamento - per piccole quantità
- Spatole per campionamento
- Spatola a forbice paletta di campionamento
Strumenti di campionamento rilevabili
Strumenti di campionamento con uno speciale additivo che li rende visibili agli scanner a colori, ai metal detector o a i raggi X, anche se sono realizzati in PS.
- Sessole di campionamento rilevabili
- Sessole di campionamento a manico lungo
- Raschietti per campionamento
- Cucchiai per campionamento
- Cucchiai di campionamento a manico lungo
- Cucchiai di campionamento a manico lungo, curvi
- Cucchiaio di dosaggio
- Spatole per campionamento
- Spatola a forbice paletta di campionamento
- Pinze, angolate/a punta, appuntite o con punta larga
- Mestolo con angoli arrotondati e manico lungo
Strumenti per il campionamento di colore blu per una migliore visibilità
Prodotti di colore blu, o parte di essi, possono essere trovati rapidamente e identificati semplicemente in quanto non vi è alcun alimento naturale che ha questo colore.
- Sessole per campionamento di alimenti, blu
- Sessole di campionamento a manico lungo, blu
- Raschietti per campionamento di alimenti, blu
- Cucchiai per campionamento di alimenti, blu
- Cucchiai di campionamento a manico lungo, blu
- Cucchiai di campionamento a manico lungo, curvi, blu
- Cucchiaio di dosaggio, blu
- Spatole per campionamento di alimenti, blu
- Spatola a forbice paletta di campionamento, blu
- Pinze, blu, angolate/a punta, appuntite o con punta larga
- Mestolo, blu, con angoli arrotondati e manico lungo
Bürkle Bio line - La purezza dei prodotti monouso e la sostenibilità ecologica si combinano alla perfezione
Realizzati con materie prime rinnovabili e riciclabili al 100%, questi prodotti contribuiscono a coniugare la massima qualità degli strumenti di campionamento con la sostenibilità.
Pinze monouso per un lavoro di laboratorio preciso
Ideali per afferrare, sollevare e spostare piccoli oggetti, come per es. tessuto, articoli di piccole dimensioni o campioni solidi.